Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ generelle protokotolovne
Artikelnummer. 15472535 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
105 l
774 l
Type:
Tyngdekraftskonvektion
Tyngdekraftskonvektion, 3-faset model
Elektriske krav:
208/240 V 60 Hz
400 V 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H):
30,3 x 49,7 x 60,8 tommer (77 x 126,1 x 154,5 cm)
56,5 x 64 x 82 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15472535
Brand: Thermo Scientific™ 51028113
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Udfør rutinemæssigt dagligt arbejde i disse generelle protokolovne, som giver en sikker, ideel varme- og tørreløsning til forsknings-, kliniske eller industrielle behov.
Udfør rutinearbejde enkelt og sikkert med Thermo Scientific™ Heratherm™ generelle protokolovne. Disse ovne er en ideel varme- og tørreløsning til forsknings-, kliniske eller industrielle behov.
Funktioner:
  • Driftstemperaturer fra 50°C til 250°C
  • Automatisk overtemperaturalarmsystem
  • Lavt samlet energiforbrug
  • Indbygget timer
  • Korrosionsbestandige kamre i rustfrit stål med afrundede hjørner
  • Stort, letlæseligt vakuum-fluorescerende display
  • Brugervenlig, mikroprocessorstyret knapbetjening
  • Dørene kan åbnes ved over 180°C
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Controller type Microprocessor control with vacuum fluorescent display
Kapacitet (metrisk) 105 l
Temperatur (metrisk) 50°C to 250°C
Type Tyngdekraftskonvektion
Antal hylder 2 supplied/16 max.
Temperaturstabilitet ±0.4°C
Stopur ON / OFF
Mål (D x B x H) Indvendig 16.3 x 17.2 x 22.8 in. (41.4 x 43.8 x 58 cm)
Dimensioner (L x B x H) 56,5 x 64 x 82 cm
Længde (engelsk) 22.2 in.
Længde (metrisk) 56.5 cm
Bredde (engelsk) 25.2 in.
Bredde (engelsk) Interiør 17.2 in.
Bredde (metrisk) 64 cm
Bredde (metrisk) interiør 43.8 cm
Højde (engelsk) 32.3 in.
Højde (engelsk) Interiør 22.8 in.
Højde (metrisk) 82 cm
Højde (metrisk) interiør 58 cm
Dybde (engelsk) Interiør 16.3 in.
Dybde (metrisk) interiør 41.4 cm
Elektriske krav 208/240 V 60 Hz
Spænding 208/240 V
Watt 3360 w
Strømstyrke 14 A
Frekvens 60 Hz
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.