Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiske inkubatorer til generelle protokoller
Artikelnummer. 12625306 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
75 l
117 l
194 l
405 l
747 l
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Spænding unitSize
12625306 405 l 230 V Hver
12635306 747 l 230 V Hver
10529070 75 l 230 V Hver
10839810 117 l 230 V Hver
10744262 194 l 230 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 12625306 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51029322
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Udfør en række generelle applikationer med disse inkubatorer til generelle protokoller.
Brug Thermo Scientific™ Heratherm mikrobiologiske inkubatorer til generelle protokoller til rutinemæssige applikationer. Heratherm mikrobiologiske inkubatorer til generelle protokoller er designet med prøvesikkerhed i tankerne til applikationer i farmaceutiske, medicinske, fødevare- og forskningslaboratorier.
De vigtigste funktioner:
  • Tyngdekraftskonvektion giver en blid luftstrøm og minimal udtørring
  • Korrosionsbestandigt kammer i rustfrit stål (AISI 430)
  • Intuitiv brugergrænseflade til indstilling af temperatur
  • Stor, letlæselig vakuum-fluorescerende skærm
  • Usædvanligt lille fodaftryk
Temperatursikkerhed:
  • Temperaturområde fra omgivelsestemperatur + 5° til 75 °C
  • Indvendig glaslåge giver mulighed for at se prøver uden at påvirke temperaturen
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
Garanti: 2 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 14,3 cu. ft.
Certificeringer/compliance CE-mærke
Controller type Mikroprocessorstyring med vakuum-fluorescerende skærm
Kapacitet (metrisk) 405 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Konvektion type Tyngdekraftskonvektion
Antal hylder 2 medfølger/39 max.
Stiktype Landespecifik
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5° til 75 °C
Type Mikrobiologisk inkubator
Temperaturstabilitet ±0,4 °C @ 37 °C
Temperaturensartethed ±0,5 °C @ 37 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 22,4 x 21,4 x 51,5 tommer. (56,9 x 54,4 x 130,7 cm)
Dimensioner (L x B x H) 30,3 x 30,6 x 60,8 tommer (77 x 77,8 x 154,5 cm)
Længde (engelsk) 30,3 tommer
Længde (metrisk) 77 cm
Bredde (engelsk) 30,6 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 21,4 tommer
Bredde (metrisk) 77.8 cm
Bredde (metrisk) interiør 54.4 cm
Højde (engelsk) 60,8 tommer
Højde (engelsk) Interiør 51,5 tommer
Højde (metrisk) 154.5 cm
Højde (metrisk) interiør 130.7 cm
Dybde (engelsk) Interiør 22,4 tommer
Dybde (metrisk) interiør 56.9 cm
Vægt (engelsk) 320 lb.
Vægt (metrisk) 145 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Watt 1200 w
Strømstyrke 5 A
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.