Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiske inkubatorer til generelle protokoller
Artikelnummer. 10839810 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
75 l
117 l
194 l
405 l
747 l
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Spænding Pakningsstørrelse
10839810 117 l 230 V Hver
12635306 747 l 230 V Hver
10529070 75 l 230 V Hver
10744262 194 l 230 V Hver
12625306 405 l 230 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 10839810 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51028131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18935.00 DKK
    18559.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 375.02 DKK
    1% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Udfør en række generelle applikationer med disse inkubatorer til generelle protokoller.
Brug Thermo Scientific™ Heratherm mikrobiologiske inkubatorer til generelle protokoller til rutinemæssige applikationer. Heratherm mikrobiologiske inkubatorer til generelle protokoller er designet med prøvesikkerhed i tankerne til applikationer i farmaceutiske, medicinske, fødevare- og forskningslaboratorier.
  • Tyngdekraftskonvektion giver en blid luftstrøm og minimal udtørring
  • Temperaturområde fra omgivelsestemperatur 5 til 75°C
  • Temperaturensartethed på ±0,6°C (målt ved 37°C)
  • Temperaturstabilitet på ±0,2°C (målt ved 37°C)
  • Korrosionsbestandigt kammer i rustfrit stål (AISI 430)
  • Intuitiv brugergrænseflade til indstilling af temperatur
  • Stor, letlæselig vakuum-fluorescerende skærm
  • Indvendig glaslåge giver mulighed for at se prøver uden at påvirke temperaturen
  • Usædvanligt lille fodaftryk
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapacitet (engelsk) 4 kubikfod
Certificeringer/compliance CE-mærke
Controller type Mikroprocessorstyring med vakuum-fluorescerende skærm
Kapacitet (metrisk) 117 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Konvektion type Tyngdekraft
Antal hylder 2 medfølger/16 maks.
Stiktype Landespecifik
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5° til 75 °C
Type Mikrobiologisk inkubator
Mål (D x B x H) Indvendig 16,3 x 18,3 x 23,9 tommer. (41,4 x 46,4 x 60,8 cm)
Dimensioner (L x B x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 tommer (56,5 x 64 x 82 cm)
Vægt (engelsk) 112 lb.
Vægt (metrisk) 51 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Watt 540 w
Strømstyrke 2,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.