Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiske inkubatorer til generelle protokoller
Shop alle Thermo Scientific produkterDescrizione
Brug Thermo Scientific™ Heratherm mikrobiologiske inkubatorer til generelle protokoller til rutinemæssige applikationer. Heratherm mikrobiologiske inkubatorer til generelle protokoller er designet med prøvesikkerhed i tankerne til applikationer i farmaceutiske, medicinske, fødevare- og forskningslaboratorier.
- Tyngdekraftskonvektion giver en blid luftstrøm og minimal udtørring
- Temperaturområde fra omgivelsestemperatur 5 til 75°C
- Temperaturensartethed på ±0,6°C (målt ved 37°C)
- Temperaturstabilitet på ±0,2°C (målt ved 37°C)
- Korrosionsbestandigt kammer i rustfrit stål (AISI 430)
- Intuitiv brugergrænseflade til indstilling af temperatur
- Stor, letlæselig vakuum-fluorescerende skærm
- Indvendig glaslåge giver mulighed for at se prøver uden at påvirke temperaturen
- Usædvanligt lille fodaftryk
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
Specifica
Specifica
| Kapacitet (engelsk) | 6,9 cu. ft. |
| Certificeringer/compliance | CE-mærke |
| Controller type | Mikroprocessorstyring med vakuum-fluorescerende skærm |
| Kapacitet (metrisk) | 194 l |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Konvektion type | Tyngdekraft |
| Materiale | Powder-coated Cold Rolled Steel |
| Antal steder | 0 |
| Antal hylder | 2 medfølger/19 maks. |
| Stiktype | Landespecifik |
| Vedi altri risultati |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.