Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiske inkubatorer til generelle protokoller
Artikelnummer. 10529070 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
75 l
117 l
194 l
405 l
747 l
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Spænding Pakningsstørrelse
10529070 75 l 230 V Hver
12635306 747 l 230 V Hver
10839810 117 l 230 V Hver
10744262 194 l 230 V Hver
12625306 405 l 230 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 10529070 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51028130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14215.00 DKK
    13131.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 1083.71 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Udfør en række generelle applikationer med disse inkubatorer til generelle protokoller.
Brug Thermo Scientific™ Heratherm mikrobiologiske inkubatorer til generelle protokoller til rutinemæssige applikationer. Heratherm mikrobiologiske inkubatorer til generelle protokoller er designet med prøvesikkerhed i tankerne til applikationer i farmaceutiske, medicinske, fødevare- og forskningslaboratorier.
  • Tyngdekraftskonvektion giver en blid luftstrøm og minimal udtørring
  • Temperaturområde fra omgivelsestemperatur 5 til 75°C
  • Temperaturensartethed på ±0,6°C (målt ved 37°C)
  • Temperaturstabilitet på ±0,2°C (målt ved 37°C)
  • Korrosionsbestandigt kammer i rustfrit stål (AISI 430)
  • Intuitiv brugergrænseflade til indstilling af temperatur
  • Stor, letlæselig vakuum-fluorescerende skærm
  • Indvendig glaslåge giver mulighed for at se prøver uden at påvirke temperaturen
  • Usædvanligt lille fodaftryk
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (engelsk) 2,6 cu. ft.
Certificeringer/compliance CE-mærke
Controller type Mikroprocessorstyring med vakuum-fluorescerende skærm
Kapacitet (metrisk) 75 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Konvektion type Tyngdekraft
Materiale Powder-coated Cold Rolled Steel
Antal steder 0
Antal hylder 2 medfølger/13 maks.
Stiktype Landespecifik
Relativ luftfugtighed 25 to 90%
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5° til 75 °C
Type Mikrobiologisk inkubator
Mål (D x B x H) Indvendig 16,3 x 13,9 x 20 tommer. (41,4 x 35,4 x 50,8 cm)
Dimensioner (L x B x H) 22,2 x 20,9 x 28,3 tommer (56,5 x 53 x 72 cm)
Vægt (engelsk) 88 lb.
Vægt (metrisk) 40 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Watt 300 w
Strømstyrke 1,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.