Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm CO2 Kammer 750 L
Product Code. 31926565 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Dør stil:
Glasdør
Solid (ydre), Glas (indre)
Solid yderdør med indvendig glasdør
Kapacitet (metrisk):
247 L
750 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dør stil Kapacitet (metrisk)
31926565 Solid yderdør med indvendig glasdør 247 L
18784584 Solid (ydre), Glas (indre) 750 L
18734594 Glasdør 750 L
31926564 Glasdør 247 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31926565 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. ECS250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138821.45 DKK
    119518.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 19302.76 DKK
    13% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Kontroller præcist de væsentlige parametre for din specifikke cellevækst eller CO2-testforhold — , aktiv fugtighed styrer inkubationsmiljøet med nøjagtighed.
Præcis kontrol af tre parametre – temperatur over og under omgivelsestemperatur, relativ luftfugtighed og CO2 – giver et fremragende miljø i cellevækst og testapplikationer for reproducerbare resultater.
  • Ensartet temperatur / CO2 / relativ luftfugtighed i hele kammeret
  • Energieffektiv Peltier-teknologi sikrer temperaturstabilitet og ensartede forhold med lavere energiforbrug end traditionelle kompressorer og uden skadelige kølemidler.
  • CO2-reguleringssystemet sikrer et stabilt CO2-miljø med et interval på 0 – 20 vol.-%.
  • Miljøvenligt, vandbesparende befugtningssystem – med vandtank eller valgfri fast vandtilslutning til internt renset vand
  • Intuitiv touchskærm med nem programmering af parametercyklusser og procesvarighed.
  • To adgangsporte til uafhængig dataindsamling samt intern dokumentation af indstillede og faktiske parameterværdier sammen med en hændelseslog, der opfylder kravene til procesdokumentation i 21 CFR Part 11.
  • Data kan hentes via USB-nøgle eller Thermo Cloud ved hjælp af OPC-UA-standarden.
  • Beskyttelse af prøver og processer: Tildel personlig adgang med adgangskode; begræns adgangen med en standarddørlås med nøgle eller en valgfri automatisk dørlås; forskellige alarmmuligheder gør operatøren opmærksom på procesproblemer.
  • Enkel opsætning uden behov for tekniker; installeres med en almindelig strømledning.
  • IQ/OQ-kvalificering og andre tjenester er tilgængelige; se thermofisher.com/chamberservice.
  • Den indvendige glasdør holder miljøet stabilt, selv når yderdøren åbnes. Glasdør fås også.
  • Afrundede hjørner og aftagelige hylder gør rengøringen nem og hjælper med at forhindre krydskontaminering.
  • Indvendige dobbelte stikkontakter til omrørere, rystere eller andet udstyr i kammeret kan vælges som fabriksmonteret ekstraudstyr.
Vælg mellem forskellige landespecifikke stikkontakter. (Bestilles med særskilt bestillingskode)
_x000D__x000D_
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Alarmtyper Hørbar og synlig
Kapacitet (engelsk) 8,8 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Certificeringer/compliance UL, CE
Dataoutput USB, Thermo Cloud via OPC UA
Kapacitet (metrisk) 247 L
Kammermateriale Pulverlakeret koldvalset stål
Belysning Nej
Materiale Pulverlakeret koldvalset stål
Antal hylder 2
Stiktype NEMA 5-20P
Relativ luftfugtighed 10 til 90 %
Temperaturområde (metrisk) 0 til 70 °C (15 til 45 °C med CO2)
Type Vækstkammer
Vise 7 tommer Touchscreen brugergrænseflade
Dør stil Solid yderdør med indvendig glasdør
Til brug med (applikation) Cellevækst, testning
Fugtighedsområde 10 til 90% RH
Fugtighed Kilde Aftagelig vandtank
Antal hjul Ingen
Havne 2 adgangsporte
Programmerbarhed Temperatur- og fugtighedsstigning, CO2
Hyldeområde (engelsk) 3,05 fod2
Hyldeareal (metrisk) 0,28 m2
Hyldemateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Temperatur nøjagtighed Mikroprocessor - programmerbar
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperaturstabilitet ≤±0,1 °C @ 20 °C til 37 °C
Temperaturensartethed ≤±0,5 °C @ 20 °C til 37 °C
garanti 24 måneder
Vandforbrug ≤ 0,25 L pr. dag - Værdien afhænger af indstillinger, brug (f.eks. antal døråbninger) og miljøforhold
Vandmodstandsevne 0.05 - 1 MΩ
Bredde (engelsk) 35,5 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 26 tommer
Bredde (engelsk) Hylde 24,2 tommer
Bredde (metrisk) 901 mm
Bredde (metrisk) interiør 660 mm
Bredde (metrisk) hylde 615 mm
Højde (engelsk) 44,4 tommer
Højde (engelsk) Interiør 31,5 tommer
Højde (metrisk) 1128 mm
Højde (metrisk) interiør 800 mm
Dybde (engelsk) 31,1''
Dybde (engelsk) Interiør 20,4''
Dybde (metrisk) 790 mm
Dybde (metrisk) interiør 519 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 459 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 208 kg
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz
Spænding 100/115/220/230 V
Watt 900 W