Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Ovne
Artikelnummer. 12858231 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
61 l
62 l
97 l
99 l
168 l
170 l
Type:
Mekanisk konvektionsovn
Tyngdekraftskonvektion
Elektriske krav:
208/240 V 60 Hz
230 V 50/60 Hz
Materiale:
Belagt stål
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 12858231
Brand: Thermo Scientific™ 51028128
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sørg for optimal prøvebeskyttelse med disse avancerede protokolsikkerhedsovne, der har et ekstra lag af sikkerhed til applikationer, hvor procespålidelighed og sikkerhed er altafgørende.
Beskyt prøver effektivt med Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Ovens, som har et ekstra lag af sikkerhed til applikationer, hvor procespålidelighed og sikkerhed er altafgørende. En standard overtemperaturalarm og en ekstra undertemperaturalarm sikrer prøvestabilitet. En dørlås forhindrer afbrydelse eller manipulation af prøver, mens en døralarm giver operatøren besked, når døren ved et uheld efterlades åben. Vælg et ydre i rustfrit stål til krævende farmaceutiske og kliniske anvendelser.
Funktioner:
  • Bredt temperaturområde— op til 330 °C
  • Avanceret digital timer til daglige eller ugentlige tænd/sluk-cyklusser
  • Rustfrit stål interiør er let at rengøre og korrosionsbestandigt (stålkvalitet AISI 304)
  • Programmerbar controller til temperaturramper og dvale
  • Der kan gemmes op til 10 programmer, hver med 10 diskrete trin
  • Elektronisk styret blæserhastighed og spjældposition kan indbygges
  • Programmerne kan gentages automatisk
  • Adgangsporten muliggør introduktion af sensorer til uafhængig dataovervågning
  • En simpel kalibreringsrutine sikrer temperaturpræcision over tid
  • Boost funktion muliggør hurtig opvarmning— ingen grund til at betjene ovnen 24/7
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Controller type Programmerbar mikroprocessorstyring med vakuum-fluorescerende display
Kapacitet (metrisk) 97 l
Temperatur (metrisk) 50 °C til 330 °C
Type Mekanisk konvektionsovn
Materiale Belagt stål
Antal hylder 2 medfølger/16 maks.
Stiktype Nema 6-20
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Stopur Ugentligt / Realtid / Time
Mål (D x B x H) Indvendig 13,5 x 17,2 x 23,9 tommer. (34,3 x 43,8 x 60,8 cm)
Dimensioner (L x B x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 tommer (56,5 x 64 x 82 cm)
Længde (engelsk) 22,2 tommer
Længde (metrisk) 56.5 cm
Bredde (engelsk) 25,2 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 17,2 tommer
Bredde (metrisk) 64 cm
Bredde (metrisk) interiør 43.8 cm
Højde (engelsk) 32,3 tommer
Højde (engelsk) Interiør 23,9 tommer
Højde (metrisk) 82 cm
Højde (metrisk) interiør 60.8 cm
Dybde (engelsk) Interiør 13,5''
Dybde (metrisk) interiør 34.3 cm
Elektriske krav 208/240 V 60 Hz
Spænding 208/240 V
Watt 3360 w
Strømstyrke 14 A
Frekvens 60 Hz
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.