Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Ovne
Artikelnummer. 10100020 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
61 l
62 l
97 l
99 l
168 l
170 l
Type:
Mekanisk konvektionsovn
Tyngdekraftskonvektion
Elektriske krav:
208/240 V 60 Hz
230 V 50/60 Hz
Materiale:
Belagt stål
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 10100020
Brand: Thermo Scientific™ 51028146
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sørg for optimal prøvebeskyttelse med disse avancerede protokolsikkerhedsovne, der har et ekstra lag af sikkerhed til applikationer, hvor procespålidelighed og sikkerhed er altafgørende.
Beskyt prøver effektivt med Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Ovens, som har et ekstra lag af sikkerhed til applikationer, hvor procespålidelighed og sikkerhed er altafgørende. En standard overtemperaturalarm og en ekstra undertemperaturalarm sikrer prøvestabilitet. En dørlås forhindrer afbrydelse eller manipulation af prøver, mens en døralarm giver operatøren besked, når døren ved et uheld efterlades åben. Vælg et ydre i rustfrit stål til krævende farmaceutiske og kliniske anvendelser.
Heratherm Advanced Protocol Security Ovne tilbydes i et valg af tyngdekraft eller mekanisk konvektion. Tyngdekraftskonvektionsenheder er designet til at beskytte sarte prøver og samtidig tilbyde ensartet temperatur± °2,5 C eller bedre, og temperaturstabilitet på mindst± 0,3 C °ved 150 °C. Mekaniske konvektionsmodeller giver temperaturensartethed på± 1,5 °C eller bedre, og temperaturstabilitet på mindst± 0,2 C °ved 150 °C.
  • Bredt temperaturområde —op til 330 °C
  • Valgfri prøvesensor viser nøjagtig temperatur på prøven på skærmen
  • Autotørringsfunktionen deaktiverer ovnen, når prøverne er tørre, hvilket sparer energi (Bemærk: Valgfri prøvesensor er påkrævet for at bruge denne funktion)
  • Mekaniske konvektionsmodeller: ventilatorhastighed justerbar for anvendelsesfleksibilitet
  • Avanceret digital timer til daglige eller ugentlige tænd/sluk-cyklusser
  • Rustfrit stål interiør er let at rengøre og korrosionsbestandigt (stålkvalitet AISI 304)
  • Programmerbar controller til temperaturramper og dvale
  • Der kan gemmes op til 10 programmer, hver med 10 diskrete trin
  • Elektronisk styret blæserhastighed og spjældposition kan indbygges
  • Programmerne kan gentages automatisk
  • Adgangsporten muliggør introduktion af sensorer til uafhængig dataovervågning
  • En simpel kalibreringsrutine sikrer temperaturpræcision over tid
  • Boost-funktionen muliggør hurtig opvarmning —uden behov for at betjene ovnen 24/7
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Controller type Programmerbar mikroprocessorstyring med vakuum-fluorescerende display
Kapacitet (metrisk) 99 l
Temperatur (metrisk) 50 °C til 330 °C
Type Tyngdekraftskonvektion
Materiale Belagt stål
Antal hylder 2 medfølger/16 maks.
Stiktype Landespecifikt
Temperaturstabilitet ±0,3 °C
Stopur Ugentligt / Realtid / Time
Mål (D x B x H) Indvendig 15,3 x 17,2 x 22,8 tommer. (38,9 x 43,8 x 58 cm)
Dimensioner (L x B x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 tommer (56,5 x 64 x 82 cm)
Længde (engelsk) 22,2 tommer
Længde (metrisk) 56.5 cm
Bredde (engelsk) 25,2 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 17,2 tommer
Bredde (metrisk) 64 cm
Bredde (metrisk) interiør 43.8 cm
Højde (engelsk) 32,3 tommer
Højde (engelsk) Interiør 22,8 tommer
Højde (metrisk) 82 cm
Højde (metrisk) interiør 58 cm
Dybde (engelsk) Interiør 15,3 tommer
Dybde (metrisk) interiør 38.9 cm
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Spænding 230 V
Watt 3100 w
Strømstyrke 13,5 A
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.