Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ avancerede protokolovne, 230VAC 60Hz
Artikelnummer. 10590021 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
61 l
62 l
97 l
99 l
168 l
170 l
396 l
731 l
Type:
Mekanisk konvektionsovn
Tyngdekraftskonvektion
Materiale:
Belagt stål
Rustfrit stål
Stiktype:
Landespecifikt
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Type Materiale Stiktype Pakningsstørrelse
10590021 170 l Mekanisk konvektionsovn Belagt stål Landespecifikt Hver
11606430 61 l Tyngdekraftskonvektion Belagt stål Landespecifikt Hver
11616430 99 l Tyngdekraftskonvektion Belagt stål Landespecifikt Hver
11626430 168 l Tyngdekraftskonvektion Belagt stål Landespecifikt Hver
10774042 62 l Mekanisk konvektionsovn Belagt stål Landespecifikt Hver
10349839 97 l Mekanisk konvektionsovn Belagt stål Landespecifikt Hver
10704842 61 l Tyngdekraftskonvektion Rustfrit stål Landespecifikt Hver
10339469 99 l Tyngdekraftskonvektion Rustfrit stål Landespecifikt Hver
10272380 168 l Tyngdekraftskonvektion Rustfrit stål Landespecifikt Hver
15383744 62 l Mekanisk konvektionsovn Rustfrit stål Landespecifikt Hver
10338289 97 l Mekanisk konvektionsovn Rustfrit stål Landespecifikt Hver
10338479 170 l Mekanisk konvektionsovn Rustfrit stål Landespecifikt Hver
12861503 396 l Mekanisk konvektionsovn Belagt stål Landespecifikt Hver
12625316 396 l Mekanisk konvektionsovn Rustfrit stål Landespecifikt Hver
12635316 731 l Mekanisk konvektionsovn Belagt stål Landespecifikt Hver
12645316 731 l Mekanisk konvektionsovn Rustfrit stål Landespecifikt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 10590021 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51028153
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37605.00 DKK
    36857.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 747.86 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Udfør flere anvendelser med denne avancerede protokolovn, som har temperaturensartethed og et lavt energiforbrug.
Udfør flere anvendelser med Thermo Scientific™ Heratherm™ avancerede protokolovne, som inkluderer en sofistikeret timer, præcis temperaturensartethed og et lavt energiforbrug. Med enten mekanisk eller gravitationskonvektionsteknologi med fremragende temperaturværdier kan dette fleksible værktøj til laboratoriet bruges til flere anvendelser.
Heratherm avancerede protokolovne fås med tyngdekraft- eller mekanisk konvektion. Tyngdekraftskonvektionsenheder er designet til at beskytte sarte prøver og samtidig tilbyde temperaturensartethed på ±2,9°C eller bedre, og temperaturstabilitet på ±0,3°C ved 150°C. Mekaniske konvektionsmodeller tilbyder temperaturensartethed på ±3,0°C eller bedre, og temperaturstabilitet på mindst ±0,2°C ved 150°C.
  • Bredt temperaturområde — op til 330°C
  • Justerbar blæserhastighed til anvendelsesrelateret luftstrøm i mekaniske konvektionsmodeller (f.eks. tørring af pulver)
  • Høj hastighed til fremskyndet tørring og opvarmning, hurtig genopretning og optimal temperaturstabilitet og -ensartethed
  • Programmerbar controller til temperaturramper og dvale
  • Der kan gemmes op til 10 programmer, hver med 10 diskrete trin
  • Har en elektronisk styret blæserhastighed og spjældposition
  • Programmerne kan gentages automatisk
  • Adgangsporten muliggør introduktion af sensorer til uafhængig dataovervågning
  • En simpel kalibreringsrutine sikrer temperaturpræcision over tid
  • Boost-funktionen muliggør hurtig opvarmning — intet behov for at betjene ovnen 24/7 (ikke tilgængelig i enheder med stor kapacitet)
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Controller type Programmerbar mikroprocessorstyring med vakuum-fluorescerende display
Oversigt 51028153
Kapacitet (metrisk) 170 l
Temperatur (metrisk) 330 °C
Type Mekanisk konvektionsovn
Materiale Belagt stål
Antal hylder 2 medfølger/19 maks.
Stiktype Landespecifikt
Temperaturstabilitet ±1,8 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 20,4 x 18,3 x 27,9 tommer. (51,8 x 46,4 x 70,8 cm)
Dimensioner (L x B x H) 29,1 x 25,2 x 36,2 tommer (73,8 x 64 x 92 cm)
Længde (engelsk) 29,1 tommer
Længde (metrisk) 73.8 cm
Bredde (engelsk) 25,2 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 18,3 tommer
Bredde (metrisk) 64 cm
Bredde (metrisk) interiør 46.4 cm
Højde (engelsk) 36,2 tommer
Højde (engelsk) Interiør 27,9 tommer
Højde (metrisk) 92 cm
Højde (metrisk) interiør 70.8 cm
Dybde (engelsk) Interiør 20,4''
Dybde (metrisk) interiør 51.8 cm
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Spænding 230 V
Watt 3060 w
Strømstyrke 13,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.