Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ avancerede protokolovne, 208-240VAC 60Hz
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør flere anvendelser med Thermo Scientific™ Heratherm™ avancerede protokolovne, som inkluderer en sofistikeret timer, præcis temperaturensartethed og et lavt energiforbrug. Med enten mekanisk eller gravitationskonvektionsteknologi med fremragende temperaturværdier kan dette fleksible værktøj til laboratoriet bruges til flere anvendelser.
Heratherm avancerede protokolovne fås med tyngdekraft- eller mekanisk konvektion. Tyngdekraftskonvektionsenheder er designet til at beskytte sarte prøver og samtidig tilbyde temperaturensartethed på ±2,9°C eller bedre, og temperaturstabilitet på ±0,3°C ved 150°C. Mekaniske konvektionsmodeller tilbyder temperaturensartethed på ±3,0°C eller bedre, og temperaturstabilitet på mindst ±0,2°C ved 150°C.
- Bredt temperaturområde — op til 330°C
- Justerbar blæserhastighed til anvendelsesrelateret luftstrøm i mekaniske konvektionsmodeller (f.eks. tørring af pulver)
- Høj hastighed til fremskyndet tørring og opvarmning, hurtig genopretning og optimal temperaturstabilitet og -ensartethed
- Programmerbar controller til temperaturramper og dvale
- Der kan gemmes op til 10 programmer, hver med 10 diskrete trin
- Har en elektronisk styret blæserhastighed og spjældposition
- Programmerne kan gentages automatisk
- Adgangsporten muliggør introduktion af sensorer til uafhængig dataovervågning
- En simpel kalibreringsrutine sikrer temperaturpræcision over tid
- Boost-funktionen muliggør hurtig opvarmning — intet behov for at betjene ovnen 24/7 (ikke tilgængelig i enheder med stor kapacitet)
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | Programmerbar mikroprocessorstyring med vakuum-fluorescerende display |
| Oversigt | 51029344 |
| Kapacitet (metrisk) | 731 l |
| Temperatur (metrisk) | 250 °C |
| Type | Mekanisk konvektionsovn |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal hylder | 2 medfølger/39 maks. |
| Stiktype | Nema 6-20 |
| Temperaturstabilitet | ±3,1 °C |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 21,5 x 39,5 x 52,6 tommer (54,5 x 100,4 x 133,5 cm) |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.