Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiske inkubatorer til avancerede protokoller
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør tørreapplikationer med Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiske inkubatorer til avancerede protokoller, som inkluderer dobbeltkonvektionsteknologi og leverer fremragende temperaturkonsistens. Disse inkubatorer er et effektivt og fleksibelt værktøj i laboratoriet og kan bruges til flere applikationer.
- Dobbelt konvektion for alsidig anvendelse — blæserhastighed justerbar fra 0 til 100 %
- Avanceret digital timer til daglige eller ugentlige tænd/sluk-cyklusser
- Let rengørligt indre af korrosionsresistent rustfrit stål (AISI 304)
- Bredt temperaturområde fra 5°C over omgivelsestemperatur til 105°C — velegnet til tørring
- Temperaturensartethed på ±0,6 (ventilator slukket) og mellem ±0,2 og 0,4 ±C (blæser på fuld hastighed) (målt ved 37°C)
- Temperaturstabilitet på ±0,1°C (målt ved 37°C)
- Intuitiv brugergrænseflade til indstilling af temperatur
- Stor, letlæselig vakuum-fluorescerende skærm
- Indvendig glaslåge giver mulighed for at se prøver uden at påvirke temperaturen
- Usædvanligt lille fodaftryk
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 2,3 kubikfod |
| Kapacitet (engelsk) hylde | 55 lb. |
| Controller type | Mikroprocessorstyring med vakuum-fluorescerende skærm |
| Kapacitet (metrisk) | 66 l |
| Kammermateriale | Stainless Steel (304/1.4301) |
| Konvektion type | Dual konvektion |
| Materiale | Powder-coated Cold Rolled Steel |
| Antal steder | 0 |
| Antal hylder | 2 medfølger/13 maks. |
| Stiktype | Stiktype leveres baseret på land |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.