Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiske inkubatorer til avancerede protokoller
Artikelnummer. 10292190 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
66 L
104 L
178 L
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 10292190
Brand: Thermo Scientific™ 51028718
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Klar tørreapplikationer med vores avancerede mikrobiologiske inkubatorer, som inkluderer dobbeltkonvektionsteknologi og leverer fremragende temperaturkonsistens.
Udfør tørreapplikationer med Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiske inkubatorer til avancerede protokoller, som inkluderer dobbeltkonvektionsteknologi og leverer fremragende temperaturkonsistens. Disse inkubatorer er et effektivt og fleksibelt værktøj i laboratoriet og kan bruges til flere applikationer.
  • Dobbelt konvektion for alsidig anvendelse — blæserhastighed justerbar fra 0 til 100 %
  • Avanceret digital timer til daglige eller ugentlige tænd/sluk-cyklusser
  • Let rengørligt indre af korrosionsresistent rustfrit stål (AISI 304)
  • Bredt temperaturområde fra 5°C over omgivelsestemperatur til 105°C — velegnet til tørring
  • Temperaturensartethed på ±0,6 (ventilator slukket) og mellem ±0,2 og 0,4 ±C (blæser på fuld hastighed) (målt ved 37°C)
  • Temperaturstabilitet på ±0,1°C (målt ved 37°C)
  • Intuitiv brugergrænseflade til indstilling af temperatur
  • Stor, letlæselig vakuum-fluorescerende skærm
  • Indvendig glaslåge giver mulighed for at se prøver uden at påvirke temperaturen
  • Usædvanligt lille fodaftryk
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 3,67 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 55 lb.
Controller type Mikroprocessorstyring med vakuum-fluorescerende skærm
Kapacitet (metrisk) 104 L
Konvektion type Dobbelt konvektion
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2 medfølger/16 maks.
Stiktype Stiktype leveres baseret på land
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5° til 105 °C
Type Mikrobiologisk inkubator
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturensartethed ±0,6 °C
Stopur ugentlig / realtid / time
Mål (D x B x H) Indvendig 14,5 x 18,3 x 23,9 tommer (36,8 x 46,4 x 60,8 cm)
Dimensioner (L x B x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 tommer (56,5 x 64 x 82 cm)
Længde (engelsk) 22,2 tommer
Længde (metrisk) 56.5 cm
Bredde (engelsk) 25,2 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 18,3 tommer
Bredde (metrisk) 64 cm
Bredde (metrisk) interiør 46.4 cm
Højde (engelsk) 32,3 tommer
Højde (engelsk) Interiør 23,9 tommer
Højde (metrisk) 82 cm
Højde (metrisk) interiør 60.8 cm
Dybde (engelsk) Interiør 14,5 tommer
Dybde (metrisk) interiør 36.8 cm
Vægt (engelsk) 123 lb.
Vægt (metrisk) 56 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Watt 1100 w
Strømstyrke 4,8 A
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.