Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiske inkubatorer til avancerede protokoller
Artikelnummer. 10212120 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
66 l
104 l
178 l
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Spænding unitSize
10212120 104 l 230 V Hver
10282190 66 l 230 V Hver
10292190 104 l 230 V Hver
11636420 178 l 230 V Hver
12118831 66 l 230 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 10212120 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51028134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27815.00 DKK
    26859.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 955.54 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Klar tørreapplikationer med vores avancerede mikrobiologiske inkubatorer, som inkluderer dobbeltkonvektionsteknologi og leverer fremragende temperaturkonsistens.
Udfør tørreapplikationer med Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiske inkubatorer til avancerede protokoller, som inkluderer dobbeltkonvektionsteknologi og leverer fremragende temperaturkonsistens. Disse inkubatorer er et effektivt og fleksibelt værktøj i laboratoriet og kan bruges til flere applikationer.
  • Dobbelt konvektion for alsidig anvendelse — blæserhastighed justerbar fra 0 til 100 %
  • Avanceret digital timer til daglige eller ugentlige tænd/sluk-cyklusser
  • Let rengørligt indre af korrosionsresistent rustfrit stål (AISI 304)
  • Bredt temperaturområde fra 5°C over omgivelsestemperatur til 105°C — velegnet til tørring
  • Temperaturensartethed på ±0,6 (ventilator slukket) og mellem ±0,2 og 0,4 ±C (blæser på fuld hastighed) (målt ved 37°C)
  • Temperaturstabilitet på ±0,1°C (målt ved 37°C)
  • Intuitiv brugergrænseflade til indstilling af temperatur
  • Stor, letlæselig vakuum-fluorescerende skærm
  • Indvendig glaslåge giver mulighed for at se prøver uden at påvirke temperaturen
  • Usædvanligt lille fodaftryk
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 3,67 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 55 lb.
Controller type Mikroprocessorstyring med vakuum-fluorescerende skærm
Kapacitet (metrisk) 104 l
Konvektion type Dual konvektion
Antal hylder 2 medfølger/16 maks.
Stiktype Stiktype leveres baseret på land
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5° til 105 °C
Type Mikrobiologisk inkubator
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturensartethed ±0,6 °C
Stopur Ugentligt/Realtid/Time
Mål (D x B x H) Indvendig 14,5 x 18,3 x 23,9 tommer (36,8 x 46,4 x 60,8 cm)
Dimensioner (L x B x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 tommer (56,5 x 64 x 82 cm)
Længde (engelsk) 22,2 tommer
Længde (metrisk) 56.5 cm
Bredde (engelsk) 25,2 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 18,3 tommer
Bredde (metrisk) 64 cm
Bredde (metrisk) interiør 46.4 cm
Højde (engelsk) 32,3 tommer
Højde (engelsk) Interiør 23,9 tommer
Højde (metrisk) 82 cm
Højde (metrisk) interiør 60.8 cm
Dybde (engelsk) Interiør 14,5 tommer
Dybde (metrisk) interiør 36.8 cm
Vægt (engelsk) 123 lb.
Vægt (metrisk) 56 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Watt 1100 w
Strømstyrke 4,8 A
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.