Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologisk inkubator til avancerede protokoller, 178 l, rustfrit stål udvendigt
Artikelnummer. 10859970 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
10859970 230 V Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 10859970 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51028719
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Temperaturområde: Omgivende +5 °C til 105 °C
Med enestående temperaturydelse med innovativ dobbelt konvektionsteknologi leverer Thermo Scientific™ Heratherm Advance Protocol Mikrobiologiske inkubatorer et optimalt prøvemiljø — et fleksibelt værktøj i laboratoriet, der kan bruges til flere applikationer. Valg af ydre i rustfrit stål kan fås til krævende farmaceutiske og kliniske krav.
  • Dobbelt konvektion for alsidig anvendelse — blæserhastighed justerbar fra 0 til 100 %
  • Avanceret digital timer til daglige eller ugentlige tænd/sluk-cyklusser
  • Let rengørligt indre af korrosionsresistent rustfrit stål (AISI 304)
  • Bredt temperaturområde fra 5°C over omgivelsestemperatur til 105°C — velegnet til tørring
  • Temperaturensartethed på ±0,6 (ventilator slukket) og mellem ±0,2 og 0,4 ±C (blæser på fuld hastighed) (målt ved 37°C)
  • Temperaturstabilitet på ±0,1°C (målt ved 37°C)
  • Intuitiv brugergrænseflade til indstilling af temperatur
  • Stor, letlæselig vakuum-fluorescerende skærm
  • Indvendig glaslåge giver mulighed for at se prøver uden at påvirke temperaturen
  • Usædvanligt lille fodaftryk
Bestillingsoplysninger:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 6,3 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 55 lb.
Controller type Mikroprocessorstyring med vakuum-fluorescerende skærm
Kapacitet (metrisk) 178 L
Konvektion type Dobbelt konvektion
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2 medfølger/19 maks.
Stiktype Stiktype leveres baseret på land
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5° til 105 °C
Type Mikrobiologisk inkubator
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturensartethed ±0,6 °C
Stopur ugentlig / realtid / time
Mål (D x B x H) Indvendig 21,4 x 18,3 x 27,9 tommer (54,3 x 46,4 x 70,8 cm)
Dimensioner (L x B x H) 29,1 x 25,2 x 36,2 tommer (73,8 x 64 x 92 cm)
Længde (engelsk) 29,1 tommer
Længde (metrisk) 73.8 cm
Bredde (engelsk) 25,2 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 18,3 tommer
Bredde (metrisk) 64 cm
Bredde (metrisk) interiør 46.4 cm
Højde (engelsk) 36,2 tommer
Højde (engelsk) Interiør 27,9 tommer
Højde (metrisk) 92 cm
Højde (metrisk) interiør 70.8 cm
Dybde (engelsk) Interiør 21,4 tommer
Dybde (metrisk) interiør 54.3 cm
Vægt (engelsk) 154 lb.
Vægt (metrisk) 70 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Watt 1300 w
Strømstyrke 5,7 A
Frekvens 50/60 Hz