Få mere at vide
Thermo Scientific™ Herasafe™ KS optioner og tilbehør
Artikelnummer. p-4377244 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Fladt arbejdsflademodul
Hjælpekurv
Indrykket arbejdsflademodul
Tilbehør til overgang til udstødningsrør
Vibrationsdæmpet arbejdsoverflade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11861601
Brand: Thermo Scientific™ 50073757
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Arbejdsflader, udstødningsovergange og kurve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Vibrationsdæmpet arbejdsflade 300 mm bredde, til veje- og mikroskopiudstyr (316SS)
Produkttype Vibrationsdæmpet arbejdsoverflade
Bredde (metrisk) Udvendig 300 mm
Materiale til hus 316 SS
Til brug med (udstyr) Biosikkerhedsskab
Bredde (metrisk) 300 mm