Få mere at vide
Thermo Scientific™ Herasafe™ KS optioner og tilbehør
Artikelnummer. 11891591 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
1200 mm inddybet arbejdsflademodul
150 mm fladt arbejdsflademodul
1500 mm indskåret arbejdsflademodul
1800 mm inddybet arbejdsflademodul
300 mm Vubration Damped Arbejdsflade
300 mm fladt arbejdsflademodul
600 mm Vubration Dampet Arbejdsflade
600 mm fladt arbejdsflademodul
600 mm inddybet arbejdsflademodul
900 mm fladt arbejdsflademodul
900 mm inddybet arbejdsflademodul
Genbrugskurv med hængende stang
Hjælpekurv
KS12/KS15 Thimble Duct Exhaust Acc.
KS18 Thimble Duct Exhaust Acc.
KS9 Thimble Duct Exhaust Acc.
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
11891591 600 mm fladt arbejdsflademodul Hver
11861601 300 mm Vubration Damped Arbejdsflade Hver
10627824 150 mm fladt arbejdsflademodul Hver
10310364 900 mm inddybet arbejdsflademodul Hver
10398179 KS18 Thimble Duct Exhaust Acc. Hver
10460484 Hjælpekurv Hver
10062402 1200 mm inddybet arbejdsflademodul Hver
11871601 600 mm Vubration Dampet Arbejdsflade Hver
11881591 300 mm fladt arbejdsflademodul Hver
10429183 KS12/KS15 Thimble Duct Exhaust Acc. Hver
11811601 600 mm inddybet arbejdsflademodul Hver
10869710 KS9 Thimble Duct Exhaust Acc. Hver
10134173 1500 mm indskåret arbejdsflademodul Hver
10224354 Genbrugskurv med hængende stang Hver
10015133 900 mm fladt arbejdsflademodul Hver
10499553 1800 mm inddybet arbejdsflademodul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11891591 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50073667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2250.00 DKK
    2103.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 146.01 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Arbejdsflader, udstødningsovergange og kurve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Flad arbejdsflademodul 600 mm bred (316SS)
Produkttype 600 mm fladt arbejdsflademodul
Bredde (metrisk) Udvendig 600 mm
Materiale til hus 316 SS
Bredde (metrisk) 600 mm