Få mere at vide
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biologisk sikkerhedsskab CTS™ Serie - EN12469
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16843870 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Bredde (metrisk) Udvendig:
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Udvendig
16843870 1000 mm
16853870 1300 mm
16863870 1600 mm
16873870 1900 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 16843870 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51033758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172140.00 DKK
    162648.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 9491.06 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-05-2027
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
HeraSafe 2030i-CTS-serien, fabriksacceptoverholdelsespakke inklusive overholdelsesbinder til at understøtte en rettidig og hurtig valideringsproces.
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biologisk sikkerhedsskab Cell Therapy Systems (CTS™ ) Serien består af udstyr, dokumentation og certificeringer til at understøtte din god fremstillingspraksis (GMP ) behov. Overholdelsestjenester er tilgængelige for at sikre en rettidig og hurtig valideringsproces. De Herasafe 2030i BSC CTS Serien er designet til at levere ydeevne med overlegen præcision til krævende cellekulturapplikationer og andet følsomt arbejde, der kræver sikker sikkerhed for produkt, personale og miljø, især for biofarma og avancerede forskningsinitiativer.
Funktioner:
Brugervenlighed og ergonomi:
  • Intuitiv touchscreen-grænseflade til klar indikation af status og ydeevne
  • Elektronisk frontramme
  • Ergonomisk armlæn og valgfri autoklaverbare polstrede versioner
  • Indvendige LED-lys og sideruder
Smart beskyttelse:
  • Autonome sikkerhedsfunktioner opretholder korrekt luftstrøm og overvåger kritiske forhold i realtid uden brugerinteraktion (Thermo Scientific™ SmartFlow™ Plus automatisk kompensation
  • og Digital Airflow Verification System (DAVe ))
  • SmartClean Plus-teknologi og højkvalitets 316 L rustfrit stålinteriør til nem rengøring og desinfektion
  • Selvjusterende bakteriedræbende UV-lysintensitet
Informationshåndtering:
  • Standard USB data output
  • Indlejret mulighed for at blive tilsluttet Thermo Fisher Scientific sky forbi Wi-Fi . I regioner, hvor service er tilgængelig, kan du tilslutte eksternt via vores app, for at tjekke udstyrets status og for advarsler, alarmer og brugerloggen.
Tilgængeligheden af tilslutningsaktiverede modeller afhænger af region. Kontakt venligst din Thermo Fisher Scientific salgsrepræsentant for at lære mere.
Produktdokumentationspakke:
  • Produktsupportdokumenter
  • Regulerings- og overholdelsescertificeringer
  • Sporbarheds-/valideringsdokumenter
Tjenester og support (valgfrit)
Når du investerer i Thermo Scientific laboratorieudstyr, drager du ikke kun fordel af produktydelse i topkvalitet, men du kan også nyde ro i sindet og maksimal oppetid med serviceløsninger i verdensklasse leveret af Unity Lab Services .
Serviceplaner
* Maksimer oppetiden, bevar maksimal ydeevne og forlæng dit udstyrs levetid med en serviceplan, der inkluderer årlig forebyggende vedligeholdelse, digital fjernopløsning og hurtige responstider på stedet.
  • Fabriksgarantiperiode
    • Total plejegaranti TCWBSC
  • Efter garantiperiode
    • Udvidet garanti EWBSC20
    • Tech Direkte serviceplan TDPBSC
    • Total Care Service Plan TCPBSC
Overholdelsestjenester
** Reducer manglende overholdelse af udstyr ved at dokumentere funktionalitet for at understøtte dine lovkrav med kvalifikations- (IQ/OQ) og præstationstesttjenester.
Kvalifikationsservice
  • On-site IQ/OQ service til certificeringsstandard NSF 49 (USA) IOQPCKE89003610
  • On-site IQ/OQ service til certificeringsstandard EN 12469 (Europa) IOQPCKE89003488
  • On-site IQ/OQ-service til certificeringsstandard DIN 12980 (Tyskland) IOQPCKE89003613
*Tilgængelig i 23 lande. Angiv venligst din interesse i formularen Anmod om et tilbud , og vi vender tilbage til dig ved tilgængelighed.
**Overholdelsestjenester er kun tilgængelige i udvalgte lande, herunder USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Italien, Østrig, Schweiz, Norge, Sverige, Danmark, Holland. Angiv venligst din interesse i formularen Anmod om et tilbud .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 0,9 m, Cross Beam UV-C
Certificeringer/compliance EN 12469
Kammermateriale Rustfrit stål (316)
Produkttype Biosikkerhedsskabe
Model- Herasafe 2030i
Outlets 2 bagvæg
Rammeåbning (metrisk) 200 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 39,3 tommer
Vise 7 tommer skærm
Filtereffektivitet 1.0000
Filtertype H14 HEPA
Bredde (metrisk) Udvendig 1000 mm
Energiforbrug (Reduceret flow-tilstand) 55 W/h
Belysning LED
Havne 2 x hver side plus smartporte
Rammeåbning (engelsk) 7,8 tommer
Mål (L x B x H) Udvendig 800 x 1000 x 1536 mm
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) Eksteriør 800 mm
Nettovægt (metrisk) 170 kg
Forsendelsesvægt (metrisk) 190 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Energiforbrug (driftsindstilling) 133 W/h