Få mere at vide
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i biologiske sikkerhedsskabe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15983120 Shop alle Thermo Scientific produkter
Outlets:
2 bagvæg
4 bagvæg
Oversigt:
Herasafe 2030i, 0,9 m, med 200 mm rammeåbning, ingen muligheder.
Herasafe 2030i, 0,9 m, med 200 mm rammeåbning, krydsstråle-UV i sidevæggene.
Herasafe 2030i, 1,2 m, med 200 mm rammeåbning, ingen muligheder.
Herasafe 2030i, 1,2 m, med 200 mm rammeåbning, krydsstråle-UV i sidevæggene.
Herasafe 2030i, 1,5 m, med 200 mm rammeåbning, ingen muligheder.
Herasafe 2030i, 1,5 m, med 200 mm rammeåbning, krydsstråle-UV i sidevæggene.
Herasafe 2030i, 1,8 m, med 200 mm rammeåbning, ingen muligheder.
Herasafe 2030i, 1,8 m, med 200 mm rammeåbning, krydsstråle-UV i sidevæggene.
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15983120
Brand: Thermo Scientific™ 51032328
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Herasafe 2030i BASIC, ukonfigureret BSC iht. EN12469, 230V, 50Hz. Herasafe 2030i KONFIGURERET til at inkludere smart krydsstråle-UV. Yderligere sikkerhedsfunktioner for ultimativ beskyttelse og grafisk brugergrænseflade for nem betjening.
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i biologiske sikkerhedsskabe (BSC) er designet til at maksimere prøvebeskyttelsen og brugersikkerheden med exceptionelle indeslutningsforanstaltninger, samtidig med at de leverer fremragende brugerkomfort og bekvemmelighed. Herasafe 2030i biologiske sikkerhedsskabe inkorporerer innovative funktioner, såsom SmartFlow Plus, DAVE Plus og Smart UV-teknologier for fremragende beskyttelse. Alarmer, advarsler, systemselvtjek og præstationsstatus vises på en fuldfarveberøringsskærm. Med aktiveret tilslutning (tilgængelig i udvalgte lande) giver appen mulighed for fjernaflæsning af alle de data, du har brug for.
  • GUI berøringsskærm
  • Indvendig LED-belysning
  • Dataoutput klar til cloud
  • Automatisk justering af krydsstråle-UV
  • Ergonomiske armlæn (ekstraudstyr)
  • SmartPort alsidig adgang
  • SmartFlow Plus automatisk kompensation
  • 316 rustfrit stål interiør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Herasafe 2030i, 0,9 m, med 200 mm rammeåbning, krydsstråle-UV i sidevæggene.
Certificeringer/compliance EN 12469
Kammermateriale Rustfrit stål (316)
Produkttype Biosikkerhedsskabe
Model- Herasafe 2030i
Outlets 2 bagvæg
Rammeåbning (metrisk) 200 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 39,3 tommer
Vise 7 tommer skærm
Filtereffektivitet 0.99995
Filtertype H14 HEPA
Grønne funktioner Energieffektiv
Bredde (metrisk) Udvendig 1000 mm
Inkluderer Krydsstråle-UV i sidevæggene
Energiforbrug (Reduceret flow-tilstand) 55 W/h
Belysning LED
Havne 2 x hver side plus smartporte
Rammeåbning (engelsk) 7,8 tommer
Mål (L x B x H) Udvendig 800 x 1000 x 1536
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) Eksteriør 800
Nettovægt (metrisk) 170 Kg
Forsendelsesvægt (metrisk) 190 Kg
Elektriske krav 230 V
Energiforbrug (driftsindstilling) 133 W/h