Få mere at vide
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i biologiske sikkerhedsskabe
Artikelnummer. 15943120 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Outlets:
2 bagvæg
4 bagvæg
Oversigt:
0,9 m, Krydsstråle UV i sidevægge
0,9 m, ingen muligheder
1,2 m, ingen muligheder
1,2 m, krydsstråle UV i sidevægge
1,5 m, ingen muligheder
1,5 m, krydsstråle UV i sidevægge
1,8 m, ingen muligheder
1,8 m, tværstråle UV i sidevægge
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Outlets Oversigt Pakningsstørrelse
15943120 2 bagvæg 0,9 m, ingen muligheder Hver
15953120 2 bagvæg 1,2 m, ingen muligheder Hver
15963120 4 bagvæg 1,5 m, ingen muligheder Hver
15973120 4 bagvæg 1,8 m, ingen muligheder Hver
15983120 2 bagvæg 0,9 m, Krydsstråle UV i sidevægge Hver
15993120 2 bagvæg 1,2 m, krydsstråle UV i sidevægge Hver
17800325 4 bagvæg 1,5 m, krydsstråle UV i sidevægge -
15913130 4 bagvæg 1,8 m, tværstråle UV i sidevægge Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15943120 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51032324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135815.00 DKK
    128328.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 7486.48 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Herasafe 2030i BASIC, ukonfigureret BSC iht. EN12469, 230V, 50Hz. Herasafe 2030i KONFIGURERET til at inkludere smart krydsstråle-UV. Yderligere sikkerhedsfunktioner for ultimativ beskyttelse og grafisk brugergrænseflade for nem betjening.
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i biologiske sikkerhedsskabe (BSC) er designet til at maksimere prøvebeskyttelsen og brugersikkerheden med exceptionelle indeslutningsforanstaltninger, samtidig med at de leverer fremragende brugerkomfort og bekvemmelighed. Herasafe 2030i biologiske sikkerhedsskabe inkorporerer innovative funktioner, såsom SmartFlow Plus, DAVE Plus og Smart UV-teknologier for fremragende beskyttelse. Alarmer, advarsler, systemselvtjek og præstationsstatus vises på en fuldfarveberøringsskærm. Med aktiveret tilslutning (tilgængelig i udvalgte lande) giver appen mulighed for fjernaflæsning af alle de data, du har brug for.
  • GUI berøringsskærm
  • Indvendig LED-belysning
  • Dataoutput klar til cloud
  • Automatisk justering af krydsstråle-UV
  • Ergonomiske armlæn (ekstraudstyr)
  • SmartPort alsidig adgang
  • SmartFlow Plus automatisk kompensation
  • 316 rustfrit stål interiør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 0,9 m, ingen muligheder
Certificeringer/compliance EN 12469
Kammermateriale Rustfrit stål (316)
Produkttype Biosikkerhedsskabe
Model- Herasafe 2030i
Outlets 2 bagvæg
Rammeåbning (metrisk) 200 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 39,3 tommer
Vise 7 tommer skærm
Filtereffektivitet 0.99995
Filtertype H14 HEPA
Bredde (metrisk) Udvendig 1000 mm
Energiforbrug (Reduceret flow-tilstand) 55 W/h
Belysning LED
Havne 2 x hver side plus smartporte
Rammeåbning (engelsk) 7,8 tommer
Mål (L x B x H) Udvendig 800 x 1000 x 1536
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) Eksteriør 800
Nettovægt (metrisk) 170 Kg
Forsendelsesvægt (metrisk) 190 Kg
Elektriske krav 230 V
Energiforbrug (driftsindstilling) 133 W/h