Beskrivelse
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i biologiske sikkerhedsskabe (BSC) er designet til at maksimere prøvebeskyttelsen og brugersikkerheden med exceptionelle indeslutningsforanstaltninger, samtidig med at de leverer fremragende brugerkomfort og bekvemmelighed. Herasafe 2030i biologiske sikkerhedsskabe inkorporerer innovative funktioner, såsom SmartFlow Plus, DAVE Plus og Smart UV-teknologier for fremragende beskyttelse. Alarmer, advarsler, systemselvtjek og præstationsstatus vises på en fuldfarveberøringsskærm. Med aktiveret tilslutning (tilgængelig i udvalgte lande) giver appen mulighed for fjernaflæsning af alle de data, du har brug for.
- GUI berøringsskærm
- Indvendig LED-belysning
- Dataoutput klar til cloud
- Automatisk justering af krydsstråle-UV
- Ergonomiske armlæn (ekstraudstyr)
- SmartPort alsidig adgang
- SmartFlow Plus automatisk kompensation
- 316 rustfrit stål interiør
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 1,8 m, tværstråle UV i sidevægge |
| Certificeringer/compliance | EN 12469 |
| Kammermateriale | Rustfrit stål (316) |
| Produkttype | Biosikkerhedsskabe |
| Model- | Herasafe 2030i |
| Outlets | 4 bagvæg |
| Rammeåbning (metrisk) | 200 mm |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 74,8 tommer |
| Vise | 7 tommer skærm |
| Filtereffektivitet | 0.99995 |
| Vis mere |