Få mere at vide
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 Class II Biological Safety Cabinet
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Herasafe™ 2025 Class 2 Biological Safety Cabinet. Certificeret i henhold til EN 12469. Beskytter personale, prøver og miljøet. Fås i 4 størrelser. Smart teknologi giver optimal indeslutning og energieffektivitet. Autonome sikkerhedsfunktioner hjælper med at sikre kontinuerlig nøjagtighed, der aldrig tager en fridag – giver optimal beskyttelse mod kontaminering ved at kompensere, så det passer til den måde, du arbejder på, og dit laboratoriemiljø.
Herasafe 2025 Class II Biological Safety Cabinets leverer pålidelig drift med overlegen præcision til en bred vifte af applikationer, der kræver sikker sikkerhed for produkt, personale og miljø. En robust konstruktion og fremragende ergonomisk design kombineres med autonome sikkerhedsfunktioner og en letforståelig grænseflade, der altid giver en klar statusindikation.
- SmartFlow Plus-teknologien afbalancerer automatisk ydeevnen af de dobbelte DC-blæsermotorer for at opretholde passende luftstrømningshastigheder, mens der kompenseres for belastningstilstanden af de beskyttende HEPA-filtre.
- Det unikke DAVe Plus-system (Digital Airflow Verification) validerer beskyttelsen ved at overvåge luftstrømshastigheder med uafhængige tryksensorer, der registrerer og advarer om ændringer på tværs af udstødnings- og nedstrømningskammeret.
- Brugsvenlig og let forståelig grafisk visning.
- Smart Clean Plus giver et fuldt åbent fronthængslet vinduesdesign, der muliggør nem rengøring og desinfektion med fuld adgang til det indvendige skabsrum. Fuld åbning giver også adgang til det biologiske sikkerhedsskab for grundig rengøring og synlig rækkevidde til alle skabsoverflader inklusive bagvæg.
- Motoriseret rammeåbningshøjde på 200 mm for optimeret brugervenlighed og effektivitet og med batteribackup som standard for at muliggøre lukning i tilfælde af strømsvigt.
- Sidevægge/vinduer af glas giver et lyst arbejdsrum.
- Synligheden i skabet forbedres med brugen af kraftig, energieffektiv LED-belysning, hvilket reducerer risikoen for træthed, der ofte opleves ved brug af standard belysning med lysstofrør.
- Større indre arbejdsområde i 304 ikke-ætsende rustfrit stål, den børstede og slebne finish giver maksimal ridsemodstand og har ikke-reflekterende egenskaber.
- 2 stikkontakter monteret på bagvæggen som standard kan styres fra frontpanelet.
- Armlæn i rustfrit stål leveres som standard (valgfrit ergonomisk armlæn med gelindsats kan fås).
- Bordplader, der kan tilpasses
- EN12469 certificeret af TÜV
- Fremstillet i Tyskland
- 230 V, 50/60 Hz
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Herasafe™ 2025, 1,8 m, med 200 mm rammeåbning, ingen muligheder. |
| Certificeringer/compliance | EN 12469 certificeret af TÜV |
| Kammermateriale | Rustfrit stål (304) |
| Bredde (metrisk) interiør | 1800 mm |
| Produkttype | Biosikkerhedsskabe |
| Model- | Herasafe 2025 |
| Støjniveau | 57 dBA |
| Outlets | 2 interiør |
| Rammeåbning (metrisk) | 200 mm |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 74,8 tommer |
| Vis mere |