Få mere at vide
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 Class II Biological Safety Cabinet, Cross Beam UV function
Artikelnummer. 17138075 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Bredde (metrisk) Udvendig:
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Oversigt:
Indbygget krydsstråle UV-system
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Udvendig Oversigt
17138075 1000 mm Indbygget krydsstråle UV-system
17148075 1300 mm Indbygget krydsstråle UV-system
17158075 1600 mm Indbygget krydsstråle UV-system
17168075 1900 mm Indbygget krydsstråle UV-system
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17138075 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51033315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120530.00 DKK
    116390.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 4139.02 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Smartere beskyttelse, der aldrig tager en fridag. Thermo Scientific™ Herasafe 2025 biologiske sikkerhedsskabe har avancerede teknologier til maksimal sikkerhed og beskyttelse. Beskyttelse af prøver i forskningslaboratorier, farmaceutiske kvalitetskontrollaboratorier, apoteker og klinikker.
Herasafe™ 2025 Class 2 Biological Safety Cabinet. Certificeret i henhold til EN 12469. Beskytter personale, prøver og miljøet. Fås i 4 størrelser. Smart teknologi giver optimal indeslutning og energieffektivitet. Autonome sikkerhedsfunktioner hjælper med at sikre kontinuerlig nøjagtighed, der aldrig tager en fridag – giver optimal beskyttelse mod kontaminering ved at kompensere, så det passer til den måde, du arbejder på, og dit laboratoriemiljø.
Herasafe 2025 Class II Biological Safety Cabinets leverer pålidelig drift med overlegen præcision til en bred vifte af applikationer, der kræver sikker sikkerhed for produkt, personale og miljø. En robust konstruktion og fremragende ergonomisk design kombineres med autonome sikkerhedsfunktioner og en letforståelig grænseflade, der altid giver en klar statusindikation.
  • Integreret programmerbart krydsstråle-UV-desinfektionssystem. UV-lysene er installeret på begge sidevægge for at oplyse hele arbejdsfladen uden at kaste skygger. Dette sikrer en grundig desinfektion af hele kammeret for maksimal beskyttelse af prøver.
  • SmartFlow Plus-teknologien afbalancerer automatisk ydeevnen af de dobbelte DC-blæsermotorer for at opretholde passende luftstrømningshastigheder, mens der kompenseres for belastningstilstanden af de beskyttende HEPA-filtre.
  • Det unikke DAVe Plus-system (Digital Airflow Verification) validerer beskyttelsen ved at overvåge luftstrømshastigheder med uafhængige tryksensorer, der registrerer og advarer om ændringer på tværs af udstødnings- og nedstrømningskammeret.
  • Brugsvenlig og let forståelig grafisk visning.
  • Smart Clean Plus giver et fuldt åbent fronthængslet vinduesdesign, der muliggør nem rengøring og desinfektion med fuld adgang til det indvendige skabsrum. Fuld åbning giver også adgang til det biologiske sikkerhedsskab for grundig rengøring og synlig rækkevidde til alle skabsoverflader inklusive bagvæg.
  • Motoriseret rammeåbningshøjde på 200 mm for optimeret brugervenlighed og effektivitet og med batteribackup som standard for at muliggøre lukning i tilfælde af strømsvigt.
  • Sidevægge/vinduer af glas giver et lyst arbejdsrum.
  • Synligheden i skabet forbedres med brugen af kraftig, energieffektiv LED-belysning, hvilket reducerer risikoen for træthed, der ofte opleves ved brug af standard belysning med lysstofrør.
  • Større indre arbejdsområde i 304 ikke-ætsende rustfrit stål, den børstede og slebne finish giver maksimal ridsemodstand og har ikke-reflekterende egenskaber.
  • 2 stikkontakter monteret på bagvæggen som standard kan styres fra frontpanelet.
  • Armlæn i rustfrit stål leveres som standard (valgfrit ergonomisk armlæn med gelindsats kan fås).
  • Bordplader, der kan tilpasses
  • EN12469 certificeret af TÜV
  • Fremstillet i Tyskland
  • 230 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Indbygget krydsstråle UV-system
Certificeringer/compliance EN 12469 certificeret af TÜV
Kammermateriale Rustfrit stål (304)
Bredde (metrisk) interiør 900 mm
Produkttype Biosikkerhedsskabe
Model- Herasafe 2025
Støjniveau 57 dBA
Outlets 2 interiør
Rammeåbning (metrisk) 200 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 39,4 tommer
Volumen (metrisk) udstødning 288 m3/time.
Vise Skærm med 7 segmenter med én primær berøringsknap
Filtereffektivitet 1.0000
Filtertype H14 HEPA
Til brug med (applikation) Almindelig laboratoriebrug
Bredde (metrisk) Udvendig 1000 mm
Energiforbrug (Reduceret flow-tilstand) 55 W/t (standbytilstand)
Belysning LED
Havne 2 på hver side
Rammeåbning (engelsk) 8 tommer
garanti 2 år
Mål (L x B x H) Udvendig 800 x 1000 x 1536 mm
Bredde (engelsk) Interiør 35,4 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Højde (engelsk) Udvendig 60,5 tommer
Højde (engelsk) Interiør 30,7 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 1536 mm
Højde (metrisk) interiør 780 mm
Dybde (engelsk) Eksteriør 31,5 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 800 mm
Dybde (metrisk) interiør 465 mm
Nettovægt (engelsk) 375 lb.
Nettovægt (metrisk) 170 kg
Forsendelsesvægt (metrisk) 190 kg
Elektriske krav 230 V
Energiforbrug (driftsindstilling) 133 W/t (ved normal drift)