Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gulvstandere til Heraguard™ ECO Clean Bench
Artikelnummer. 10690394 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Elektronisk højdejusterbar gulvstander
Fodstøttestang
Gulvstander
Hjul
Justerbar gulvstander
Til brug med (udstyr):
Heraguard ECO 0,9
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8
Heraguard ECO 1,2
Heraguard ECO 1,5
Heraguard ECO 1,8, 1,8/95
Heraguard ECO 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 1,8
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10690394
Brand: Thermo Scientific™ 50109313
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vælg mellem faste, manuelle og elektrisk justerbare gulvstandere til Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench.
Vælg mellem fast, manuel og elektrisk justerbar Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench gulvstander til Heraguard™ ECO Clean Bench.
†På grund af jævnstrømsmotorer bruger Heraguard ECO LAF-bænke mindre energi til drift, så der afgives mindre varme til laboratoriet end traditionelle LAF-bænke med vekselstrømsmotorer. Baseret på data fra intern testning og The University of Michigan Field Study, offentliggjort i American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Heraguard ECO 1,8, 1,8/95
Oversigt Giver variabel ECO arbejdshøjde på 760 mm - 960 mm i 50 mm justerbare trin.
Produkttype Justerbar gulvstander
Højde samlet (metrisk) 680 til 880 mm