Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gulvstandere til Heraguard™ ECO Clean Bench
Artikelnummer. 10101293 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Elektronisk justerbart gulvstativ
Fodstøttestang
Gulvstander
Hjul
Justerbar gulvstander
Til brug med (udstyr):
Heraguard ECO 0,9
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, Herasafe 2025, MSC Advantage, Heraguard ECO
Heraguard ECO 0,9, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9
Heraguard ECO 0,9, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9, Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 1,2
Heraguard ECO 1,2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2
Heraguard ECO 1,2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2, Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1,5
Heraguard ECO 1,5, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5
Heraguard ECO 1,5, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5, Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1,8, 1,8/95
Heraguard ECO 1,8, 1,8/95, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8
Heraguard ECO 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 1,8, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8, Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10101293 Elektronisk justerbart gulvstativ Heraguard ECO 1,2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2 Hver
10294014 Justerbar gulvstander Heraguard ECO 1,5 Hver
10244394 Fodstøttestang Heraguard ECO 0,9, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9, Heraguard ECO 0.9 Hver
11539915 Fodstøttestang Heraguard ECO 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 1,8, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8, Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 Hver
10546074 Elektronisk justerbart gulvstativ Heraguard ECO 1,5, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5 Hver
10470484 Gulvstander Heraguard ECO 0,9 Hver
10060514 Elektronisk justerbart gulvstativ Heraguard ECO 0,9, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9 Hver
10019882 Gulvstander Heraguard ECO 1,8, 1,8/95 Hver
10690394 Justerbar gulvstander Heraguard ECO 1,8, 1,8/95 Hver
10171813 Justerbar gulvstander Heraguard ECO 1,2 Hver
11509935 Hjul Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, Herasafe 2025, MSC Advantage, Heraguard ECO Pakke med 4
11529915 Fodstøttestang Heraguard ECO 1,2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2, Heraguard ECO 1.2 Hver
10621154 Gulvstander Heraguard ECO 1,2 Hver
10703605 Fodstøttestang Heraguard ECO 1,5, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5, Heraguard ECO 1.5 Hver
10706255 Gulvstander Heraguard ECO 1,5 Hver
10090163 Elektronisk justerbart gulvstativ Heraguard ECO 1,8, 1,8/95, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8 Hver
10603955 Justerbar gulvstander Heraguard ECO 0,9 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10101293 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50109314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42685.00 DKK
    40811.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 1873.55 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Vælg mellem faste, manuelle og elektrisk justerbare gulvstandere til Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench.
Vælg mellem fast, manuel og elektrisk justerbar Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench gulvstander til Heraguard™ ECO Clean Bench.
†På grund af jævnstrømsmotorer bruger Heraguard ECO LAF-bænke mindre energi til drift, så der afgives mindre varme til laboratoriet end traditionelle LAF-bænke med vekselstrømsmotorer. Baseret på data fra intern testning og The University of Michigan Field Study, offentliggjort i American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Heraguard ECO 1,2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2
Oversigt Heraguard ECO arbejdshøjde på 760 mm til 960 mm plus tre lagrede højder
Produkttype Elektronisk justerbart gulvstativ
Højde samlet (metrisk) 680 til 880 mm
Working Height 750 to 950 mm