Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gulvstandere til Heraguard™ ECO Clean Bench
Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Elektronisk højdejusterbar gulvstander
Fodstøttestang
Gulvstander
Hjul
Justerbar gulvstander
Til brug med (udstyr):
Heraguard ECO 0,9
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8
Heraguard ECO 1,2
Heraguard ECO 1,5
Heraguard ECO 1,8, 1,8/95
Heraguard ECO 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 1,8
Förpackningsstorlek
Hver
Pakke med 4
Beskrivelse
Vælg mellem fast, manuel og elektrisk justerbar Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench gulvstander til Heraguard™ ECO Clean Bench.
†På grund af jævnstrømsmotorer bruger Heraguard ECO LAF-bænke mindre energi til drift, så der afgives mindre varme til laboratoriet end traditionelle LAF-bænke med vekselstrømsmotorer. Baseret på data fra intern testning og The University of Michigan Field Study, offentliggjort i American Biotechnology Laboratory.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Heraguard ECO 1,8, 1,8/95 |
| Oversigt | Heraguard ECO arbejdshøjde på 760 mm til 960 mm plus tre lagrede højder |
| Produkttype | Elektronisk højdejusterbar gulvstander |
| Højde samlet (metrisk) | 680 til 880 mm |