Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tilbehør
Artikelnummer. p-6013219 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Arbejdsoverfladeindpakninger
Dække
Generelt tilbehør
Magnetventiler
Medieventiler
Sidevindueændringer
Vindskærmsbeskyttelsessæt
Til brug med (udstyr):
ECO 1,5
Heraguard ECO 0,9
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8
Heraguard ECO 1,2
Heraguard ECO 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95
Heraguard ECO 1,5
Heraguard ECO 1,8/95
Heraguard ECO 1.8
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10418631
Brand: Thermo Scientific™ 50046015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Integrere Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tilbehør med ECO Clean Bench for at øge fleksibiliteten og forbedre betjeningen.
Integrere Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tilbehør med ECO Clean Bench for at øge fleksibiliteten og forbedre betjeningen. Valgmulighederne omfatter medieventiler, magnetventil, arbejdsfladeomslag i rustfrit stål, modifikationer af sideruder, UV- og UV-natafdækninger, forrudebeskyttelsessæt og ekstra tilbehør.
† På grund af jævnstrømsmotorer bruger HERAguard ECO clean bænke mindre energi til at fungere, så der afgives mindre varme til laboratoriet end traditionelle AC motor rene bænke. Baseret på data fra intern testning og The University of Michigan Field Study, offentliggjort i American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8
Oversigt Brændbar gas G3/8 tilslutning (gul) med lang hals til montering inde i vægge
Produkttype Medieventiler
Konfigurationsmuligheder Feltet er installeret