Få mere at vide
- Home
- Products
- Laboratorieventilation
- Lab Ventilation tilbehør
- Kabinettestativer og tilbehør
- Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tilbehør
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tilbehør
Artikelnummer. 15198902 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Produkttype | Til brug med (udstyr) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15198902 | Arbejdsoverfladeindpakninger | Heraguard ECO 1,5 | Hver |
| 10418631 | Forbindelse til brændbar gas | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 | Hver |
| 10375393 | Vandhaneforbindelse | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Hver |
| 12173871 | Vindskærmsbeskyttelsessæt | Heraguard ECO 0,9 | Hver |
| 15178902 | Arbejdsoverfladeindpakninger | Heraguard ECO 0,9 | Hver |
| 10692985 | Generelt tilbehør | Heraguard ECO 0,9 | Hver |
| 10203924 | Generelt tilbehør | Heraguard ECO 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Hver |
| 15118922 | Dække | Heraguard ECO 1,2 | Hver |
| 10263222 | Magnetventiler | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Hver |
| 10093783 | Gennemføring, 10 til 13 mm ID | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Hver |
| 10036291 | Ikke-brændbar gasforbindelse | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | - |
| 15108922 | Dække | Heraguard ECO 0,9 | Hver |
| 10545892 | Vakuumtap-forbindelse | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 | Hver |
| 15188902 | Arbejdsoverfladeindpakninger | Heraguard ECO 1,2 | Hver |
| 15108912 | Arbejdsoverfladeindpakninger | Heraguard ECO 1.8 | Hver |
| 15138922 | Dække | Heraguard ECO 1.8 | Hver |
| 15138912 | Sidevinduesmodifikationer, højre hånd | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Hver |
| 15128912 | Sidevinduesmodifikationer, venstre hånd | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Hver |
| 15118912 | Arbejdsoverfladeindpakninger | Heraguard ECO 1,8/95 | Hver |
| 11851571 | Gennemføring, 3 mm ID | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Hver |
| 15128922 | Dække | Heraguard ECO 1,5 | Hver |
| 15124233 | Vindskærmsbeskyttelsessæt | Heraguard ECO 1.8 | Hver |
| 15148922 | Dække | Heraguard ECO 1,8/95 | Hver |
-
6025.00 DKK
5647.95 DKK / Pakke med 1
Spare 377.05 DKK
6% Slukket
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Beskrivelse
Integrere Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tilbehør med ECO Clean Bench for at øge fleksibiliteten og forbedre betjeningen. Valgmulighederne omfatter medieventiler, magnetventil, arbejdsfladeomslag i rustfrit stål, modifikationer af sideruder, UV- og UV-natafdækninger, forrudebeskyttelsessæt og ekstra tilbehør.
†På grund af jævnstrømsmotorer bruger Heraguard ECO LAF-bænke mindre energi til drift, så der afgives mindre varme til laboratoriet end traditionelle LAF-bænke med vekselstrømsmotorer. Baseret på data fra intern testning og The University of Michigan Field Study, offentliggjort i American Biotechnology Laboratory.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Heraguard ECO 1,5 |
| Dybde (metrisk) | 580 mm |
| Oversigt | Arbejdsoverflade i rustfrit stål |
| Bredde (metrisk) | 1500 mm |
| Produkttype | Arbejdsoverfladeindpakninger |
| Konfigurationsmuligheder | Fabriksinstalleret |