Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tilbehør
Artikelnummer. 15138912 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Arbejdsoverfladeindpakninger
Dække
Generelt tilbehør
Magnetventiler
Medieventiler
Sidevindueændringer
Vindskærmsbeskyttelsessæt
Til brug med (udstyr):
ECO 1,5
Heraguard ECO 0,9
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8
Heraguard ECO 1,2
Heraguard ECO 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95
Heraguard ECO 1,5
Heraguard ECO 1,8/95
Heraguard ECO 1.8
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15138912
Brand: Thermo Scientific™ 51901072
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Integrere Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tilbehør med ECO Clean Bench for at øge fleksibiliteten og forbedre betjeningen.
Integrere Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tilbehør med ECO Clean Bench for at øge fleksibiliteten og forbedre betjeningen. Valgmulighederne omfatter medieventiler, magnetventil, arbejdsfladeomslag i rustfrit stål, modifikationer af sideruder, UV- og UV-natafdækninger, forrudebeskyttelsessæt og ekstra tilbehør.
†På grund af jævnstrømsmotorer bruger Heraguard ECO LAF-bænke mindre energi til drift, så der afgives mindre varme til laboratoriet end traditionelle LAF-bænke med vekselstrømsmotorer. Baseret på data fra intern testning og The University of Michigan Field Study, offentliggjort i American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95
Oversigt Højre glas med metalplade og 3 medieventilhuller
Produkttype Sidevindueændringer
Konfigurationsmuligheder Fabriksinstalleret