Få mere at vide
- Home
- Products
- Laboratorieventilation
- Lab Ventilation tilbehør
- Kabinettestativer og tilbehør
- Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tilbehør
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tilbehør
Artikelnummer. 10545892 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Produkttype | Til brug med (udstyr) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10545892 | Vakuumtap-forbindelse | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 | Hver |
| 10418631 | Forbindelse til brændbar gas | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 | Hver |
| 10375393 | Vandhaneforbindelse | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Hver |
| 12173871 | Vindskærmsbeskyttelsessæt | Heraguard ECO 0,9 | Hver |
| 15178902 | Arbejdsoverfladeindpakninger | Heraguard ECO 0,9 | Hver |
| 10692985 | Generelt tilbehør | Heraguard ECO 0,9 | Hver |
| 10203924 | Generelt tilbehør | Heraguard ECO 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Hver |
| 15118922 | Dække | Heraguard ECO 1,2 | Hver |
| 10263222 | Magnetventiler | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Hver |
| 10093783 | Gennemføring, 10 til 13 mm ID | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Hver |
| 10036291 | Ikke-brændbar gasforbindelse | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | - |
| 15108922 | Dække | Heraguard ECO 0,9 | Hver |
| 15188902 | Arbejdsoverfladeindpakninger | Heraguard ECO 1,2 | Hver |
| 15108912 | Arbejdsoverfladeindpakninger | Heraguard ECO 1.8 | Hver |
| 15138922 | Dække | Heraguard ECO 1.8 | Hver |
| 15138912 | Sidevinduesmodifikationer, højre hånd | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Hver |
| 15128912 | Sidevinduesmodifikationer, venstre hånd | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Hver |
| 15118912 | Arbejdsoverfladeindpakninger | Heraguard ECO 1,8/95 | Hver |
| 11851571 | Gennemføring, 3 mm ID | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 | Hver |
| 15128922 | Dække | Heraguard ECO 1,5 | Hver |
| 15124233 | Vindskærmsbeskyttelsessæt | Heraguard ECO 1.8 | Hver |
| 15148922 | Dække | Heraguard ECO 1,8/95 | Hver |
| 15198902 | Arbejdsoverfladeindpakninger | Heraguard ECO 1,5 | Hver |
-
1920.00 DKK
1798.09 DKK / Pakke med 1
Spare 121.91 DKK
6% Slukket
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Beschreibung
Integrere Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tilbehør med ECO Clean Bench for at øge fleksibiliteten og forbedre betjeningen. Valgmulighederne omfatter medieventiler, magnetventil, arbejdsfladeomslag i rustfrit stål, modifikationer af sideruder, UV- og UV-natafdækninger, forrudebeskyttelsessæt og ekstra tilbehør.
† På grund af jævnstrømsmotorer bruger HERAguard ECO clean bænke mindre energi til at fungere, så der afgives mindre varme til laboratoriet end traditionelle AC motor rene bænke. Baseret på data fra intern testning og The University of Michigan Field Study, offentliggjort i American Biotechnology Laboratory.
Spezifikation
Spezifikation
| Til brug med (udstyr) | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 |
| Oversigt | Vakuumhane G3/8 tilslutning (grå) med lang hals til montering i sidevægge |
| Produkttype | Vakuumtap-forbindelse |
| Konfigurationsmuligheder | Feltet er installeret |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.