Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tilbehør
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Integrere Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tilbehør med ECO Clean Bench for at øge fleksibiliteten og forbedre betjeningen. Valgmulighederne omfatter medieventiler, magnetventil, arbejdsfladeomslag i rustfrit stål, modifikationer af sideruder, UV- og UV-natafdækninger, forrudebeskyttelsessæt og ekstra tilbehør.
† På grund af jævnstrømsmotorer bruger HERAguard ECO clean bænke mindre energi til at fungere, så der afgives mindre varme til laboratoriet end traditionelle AC motor rene bænke. Baseret på data fra intern testning og The University of Michigan Field Study, offentliggjort i American Biotechnology Laboratory.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 |
| Oversigt | Vandhane G3/8 tilslutning (Sort) med lang hals til montering i sidevægge |
| Produkttype | Medieventiler |
| Konfigurationsmuligheder | Feltet er installeret |