Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tilbehør
Artikelnummer. 10093783 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Arbejdsoverfladeindpakninger
Dække
Forbindelse til brændbar gas
Generelt tilbehør
Gennemføring, 10 til 13 mm ID
Gennemføring, 3 mm ID
Ikke-brændbar gasforbindelse
Magnetventiler
Sidevinduesmodifikationer, højre hånd
Sidevinduesmodifikationer, venstre hånd
UV-muligheder
Vakuumtap-forbindelse
Vandhaneforbindelse
Vindskærmsbeskyttelsessæt
Til brug med (udstyr):
Heraguard ECO 0,9
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8
Heraguard ECO 1,2
Heraguard ECO 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95
Heraguard ECO 1,5
Heraguard ECO 1,8/95
Heraguard ECO 1.8
Pakningsstørrelse:
Hver
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10093783 Gennemføring, 10 til 13 mm ID Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Hver
10418631 Forbindelse til brændbar gas Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 Hver
10375393 Vandhaneforbindelse Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Hver
12173871 Vindskærmsbeskyttelsessæt Heraguard ECO 0,9 Hver
15178902 Arbejdsoverfladeindpakninger Heraguard ECO 0,9 Hver
10692985 Generelt tilbehør Heraguard ECO 0,9 Hver
10203924 Generelt tilbehør Heraguard ECO 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Hver
15118922 Dække Heraguard ECO 1,2 Hver
10263222 Magnetventiler Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Hver
10036291 Ikke-brændbar gasforbindelse Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 -
15108922 Dække Heraguard ECO 0,9 Hver
10545892 Vakuumtap-forbindelse Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 Hver
15188902 Arbejdsoverfladeindpakninger Heraguard ECO 1,2 Hver
15148912 UV-muligheder Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Hver
15108912 Arbejdsoverfladeindpakninger Heraguard ECO 1.8 Hver
15138922 Dække Heraguard ECO 1.8 Hver
15138912 Sidevinduesmodifikationer, højre hånd Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Hver
15128912 Sidevinduesmodifikationer, venstre hånd Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Hver
15118912 Arbejdsoverfladeindpakninger Heraguard ECO 1,8/95 Hver
11851571 Gennemføring, 3 mm ID Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95 Hver
15128922 Dække Heraguard ECO 1,5 Hver
15124233 Vindskærmsbeskyttelsessæt Heraguard ECO 1.8 Hver
15148922 Dække Heraguard ECO 1,8/95 Hver
15198902 Arbejdsoverfladeindpakninger Heraguard ECO 1,5 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 10093783 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50059017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1465.00 DKK
    1313.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 151.87 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Integrere Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tilbehør med ECO Clean Bench for at øge fleksibiliteten og forbedre betjeningen.
Integrere Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tilbehør med ECO Clean Bench for at øge fleksibiliteten og forbedre betjeningen. Valgmulighederne omfatter medieventiler, magnetventil, arbejdsfladeomslag i rustfrit stål, modifikationer af sideruder, UV- og UV-natafdækninger, forrudebeskyttelsessæt og ekstra tilbehør.
†På grund af jævnstrømsmotorer bruger Heraguard ECO LAF-bænke mindre energi til drift, så der afgives mindre varme til laboratoriet end traditionelle LAF-bænke med vekselstrømsmotorer. Baseret på data fra intern testning og The University of Michigan Field Study, offentliggjort i American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95
Oversigt Gennemføring til slangetilslutning til sidevægsbrug. Velegnet til 10 – 13 mm indvendig diameter slange
Produkttype Gennemføring, 10 til 13 mm ID
Konfigurationsmuligheder Feltet er installeret