Beskrivelse
Beskyt prøver med Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench, som har optimal effektivitet, sikkerhed og funktionalitet. LAF-bænken (Laminar AirFlow) fås med DC-motorer af hensyn til lavt energiforbrug og opfylder minimumsbetingelser for ISO klasse 5 i arbejdsområdet og EU GMP grad A arbejdsmiljø. Den horisontale laminarstrømnings-teknologi bruges i en række applikationer, hvor beskyttelse af prøver er påkrævet: hospitaler, farmaceutiske applikationer, renrum og industrielle applikationer.
HERAguard ECO Clean Bench giver høj præstation med optimeret effektivitet, sikkerhed og funktionalitet. Fås nu med dobbelte DC-motorer, som giver lavere energiforbrug sammenlignet med tidligere modeller. De er ideelle til laboratorieapplikationer, hvor produktbeskyttelse er påkrævet.
LAF-bænke giver:
- Beskyttelse af prøver
- Rene luftforhold, der kan valideres
- Brugsvenlighed
Forskellige indvendige bredder:
- 900 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm
Forskellige arbejdshøjder:
- Standard arbejdspladshøjde 650 mm
- Ekstra arbejdspladshøjde 950 mm
Omfattende synsindgang
- Sidevinduer øger det tilgængelige lys inde i arbejdsområdet og understøtter et behageligt arbejdsmiljø
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ledning og intern stikkontakt |
| Materiale | Melamin |
| Oversigt | Schweiz |
| Belysning | >1000 lx |
| Vinduesmateriale | Hærdet sikkerhedsglas |