Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench
Artikelnummer. 15303222 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
ECO Clean Bench
Ledning og intern stikkontakt
Oversigt:
Heraguard Eco 0.9
Heraguard Eco 1.2
Heraguard Eco 1.5
Heraguard Eco 1.8
Schweiz
Materiale:
Melamin
Pakningsstørrelse:
Hver
Bredde (engelsk):
3 fod
4 fod
5 fod
6 fod
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Oversigt Materiale Pakningsstørrelse Bredde (engelsk)
15303222 Ledning og intern stikkontakt Schweiz Melamin Hver -
15128902 ECO Clean Bench Heraguard Eco 0.9 Melamin Hver 3 fod
15158902 ECO Clean Bench Heraguard Eco 1.2 Melamin Hver 4 fod
15148902 ECO Clean Bench Heraguard Eco 1.5 Melamin Hver 5 fod
15138902 ECO Clean Bench Heraguard Eco 1.8 Melamin Hver 6 fod
15326038 Ledning og intern stikkontakt Schweiz Melamin - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15303222 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51900300
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Beskyt prøver med Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench, som har optimal effektivitet, sikkerhed og funktionalitet. Fås med dobbelte DC-motorer.
Beskyt prøver med Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench, som har optimal effektivitet, sikkerhed og funktionalitet. LAF-bænken (Laminar AirFlow) fås med DC-motorer af hensyn til lavt energiforbrug og opfylder minimumsbetingelser for ISO klasse 5 i arbejdsområdet og EU GMP grad A arbejdsmiljø. Den horisontale laminarstrømnings-teknologi bruges i en række applikationer, hvor beskyttelse af prøver er påkrævet: hospitaler, farmaceutiske applikationer, renrum og industrielle applikationer.
HERAguard ECO Clean Bench giver høj præstation med optimeret effektivitet, sikkerhed og funktionalitet. Fås nu med dobbelte DC-motorer, som giver lavere energiforbrug sammenlignet med tidligere modeller. De er ideelle til laboratorieapplikationer, hvor produktbeskyttelse er påkrævet.
LAF-bænke giver:
  • Beskyttelse af prøver
  • Rene luftforhold, der kan valideres
  • Brugsvenlighed
Forskellige indvendige bredder:
  • 900 mm
  • 1200 mm
  • 1500 mm
  • 1800 mm
Forskellige arbejdshøjder:
  • Standard arbejdspladshøjde 650 mm
  • Ekstra arbejdspladshøjde 950 mm
Omfattende synsindgang
  • Sidevinduer øger det tilgængelige lys inde i arbejdsområdet og understøtter et behageligt arbejdsmiljø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ledning og intern stikkontakt
Materiale Melamin
Oversigt Schweiz
Belysning >1000 lx
Vinduesmateriale Hærdet sikkerhedsglas