Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench
Artikelnummer. 15148902 Shop alle Thermo Scientific produkter
Change view
Click to view available options
Produkttype:
ECO Clean Bench
Ledning og intern stikkontakt
Oversigt:
Heraguard Eco 0.9
Heraguard Eco 1.2
Heraguard Eco 1.5
Heraguard Eco 1.8
Schweiz
Materiale:
Melamin
Bredde (engelsk):
3 fod
4 fod
5 fod
6 fod
Unit Size:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttype Oversigt Materiale Bredde (engelsk) Unit Size
15148902 ECO Clean Bench Heraguard Eco 1.5 Melamin 5 fod Hver
15128902 ECO Clean Bench Heraguard Eco 0.9 Melamin 3 fod Hver
15158902 ECO Clean Bench Heraguard Eco 1.2 Melamin 4 fod Hver
15138902 ECO Clean Bench Heraguard Eco 1.8 Melamin 6 fod Hver
15303222 Ledning og intern stikkontakt Schweiz Melamin - Hver
15326038 Ledning og intern stikkontakt Schweiz Melamin - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 15148902 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 51029703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70535.00 DKK
    65358.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 5176.99 DKK
    7% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Beskyt prøver med Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench, som har optimal effektivitet, sikkerhed og funktionalitet. Fås med dobbelte DC-motorer.
Beskyt prøver med Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench, som har optimal effektivitet, sikkerhed og funktionalitet. LAF-bænken (Laminar AirFlow) fås med DC-motorer af hensyn til lavt energiforbrug og opfylder minimumsbetingelser for ISO klasse 5 i arbejdsområdet og EU GMP grad A arbejdsmiljø. Den horisontale laminarstrømnings-teknologi bruges i en række applikationer, hvor beskyttelse af prøver er påkrævet: hospitaler, farmaceutiske applikationer, renrum og industrielle applikationer.
HERAguard ECO Clean Bench giver høj præstation med optimeret effektivitet, sikkerhed og funktionalitet. Fås nu med dobbelte DC-motorer, som giver lavere energiforbrug sammenlignet med tidligere modeller. De er ideelle til laboratorieapplikationer, hvor produktbeskyttelse er påkrævet.
LAF-bænke giver:
  • Beskyttelse af prøver
  • Rene luftforhold, der kan valideres
  • Brugsvenlighed
Forskellige indvendige bredder:
  • 900 mm
  • 1200 mm
  • 1500 mm
  • 1800 mm
Forskellige arbejdshøjder:
  • Standard arbejdspladshøjde 650 mm
  • Ekstra arbejdspladshøjde 950 mm
Omfattende synsindgang
  • Sidevinduer øger det tilgængelige lys inde i arbejdsområdet og understøtter et behageligt arbejdsmiljø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype ECO Clean Bench
Materiale Melamin
Lufthastighed Niveau I: 0,15 til 0,25 m/s, niveau II: 0,36 til 0,45 m/s
Dybde (engelsk) Interiør 23,03 tommer
Dybde (metrisk) interiør 585 mm
Oversigt Heraguard Eco 1.5
Højde (engelsk) 46,06 tommer
Højde (engelsk) Interiør 25,39 tommer
Højde (metrisk) 1170 mm
Højde (metrisk) interiør 645 mm
Belysning >1000 lx
Længde (metrisk) 810 mm
Bæreevne (metrisk) 30 kg
Model- ECO 1,5
Støjniveau Niveau I: <55, niveau II: <60 dBA
Havne 3
Strømforbrug 550 W
Spænding 230 V
Vægt (metrisk) 140 kg
Bredde (engelsk) 5 fod
Bredde (engelsk) Interiør 59,84 tommer
Bredde (metrisk) 1600 mm
Bredde (metrisk) interiør 1520 mm
Vinduesmateriale Hærdet sikkerhedsglas
Frekvens 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.