Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15138902 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
ECO Clean Bench
Ledning og intern stikkontakt
Oversigt:
Heraguard ECO 0,9 bredde 1000 mm, indvendig bredde 920 mm, vægt 90 kg, 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1,2 bredde 1300 mm, indvendig bredde 1220 mm, vægt 120 kg 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1,5 bredde 1600 mm, indvendig bredde 1520 mm, vægt 140 kg 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1,8 bredde 1900 mm, indvendig bredde 1820 mm, vægt 150 kg 230 V, 50 Hz
Schweiz
Materiale:
Melamin, hærdet sikkerhedsglas
Bredde (engelsk):
3 fod
4 fod
5 fod
6 fod
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Oversigt Materiale Bredde (engelsk) unitSize
15138902 ECO Clean Bench Heraguard ECO 1,8 bredde 1900 mm, indvendig bredde 1820 mm, vægt 150 kg 230 V, 50 Hz Melamin, hærdet sikkerhedsglas 6 fod Hver
15128902 ECO Clean Bench Heraguard ECO 0,9 bredde 1000 mm, indvendig bredde 920 mm, vægt 90 kg, 230 V, 50 Hz Melamin, hærdet sikkerhedsglas 3 fod Hver
15158902 ECO Clean Bench Heraguard ECO 1,2 bredde 1300 mm, indvendig bredde 1220 mm, vægt 120 kg 230 V, 50 Hz Melamin, hærdet sikkerhedsglas 4 fod Hver
15148902 ECO Clean Bench Heraguard ECO 1,5 bredde 1600 mm, indvendig bredde 1520 mm, vægt 140 kg 230 V, 50 Hz Melamin, hærdet sikkerhedsglas 5 fod Hver
15303222 Ledning og intern stikkontakt Schweiz Melamin, hærdet sikkerhedsglas - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15138902 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51029704
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Beskyt prøver med Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench, som har optimal effektivitet, sikkerhed og funktionalitet. Fås med dobbelte DC-motorer.
Beskyt prøver med Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench, som har optimal effektivitet, sikkerhed og funktionalitet. LAF-bænken (Laminar AirFlow) fås med DC-motorer af hensyn til lavt energiforbrug og opfylder minimumsbetingelser for ISO klasse 5 i arbejdsområdet og EU GMP grad A arbejdsmiljø. Den horisontale laminarstrømnings-teknologi bruges i en række applikationer, hvor beskyttelse af prøver er påkrævet: hospitaler, farmaceutiske applikationer, renrum og industrielle applikationer.
HERAguard ECO Clean Bench giver høj præstation med optimeret effektivitet, sikkerhed og funktionalitet. Fås nu med dobbelte DC-motorer, som giver lavere energiforbrug sammenlignet med tidligere modeller. De er ideelle til laboratorieapplikationer, hvor produktbeskyttelse er påkrævet.
LAF-bænke giver:
  • Beskyttelse af prøver
  • Rene luftforhold, der kan valideres
  • Brugsvenlighed
Forskellige indvendige bredder:
  • 900 mm
  • 1200 mm
  • 1500 mm
  • 1800 mm
Forskellige arbejdshøjder:
  • Standard arbejdspladshøjde 650 mm
  • Ekstra arbejdspladshøjde 950 mm
Omfattende synsindgang
  • Sidevinduer øger det tilgængelige lys inde i arbejdsområdet og understøtter et behageligt arbejdsmiljø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ECO Clean Bench
Materiale Melamin, hærdet sikkerhedsglas
Lufthastighed Niveau I: 0,15 til 0,25 m/s, niveau II: 0,36 til 0,45 m/s
Dybde (engelsk) Interiør 23,03 tommer
Dybde (metrisk) interiør 585 mm
Oversigt Heraguard ECO 1,8 bredde 1900 mm, indvendig bredde 1820 mm, vægt 150 kg 230 V, 50 Hz
Højde (engelsk) 46,06 tommer
Højde (engelsk) Interiør 25,39 tommer
Højde (metrisk) 1170 mm
Højde (metrisk) interiør 645 mm
Hertz 50/60 Hz
Belysning >1000 lx
Længde (metrisk) 810 mm
Bæreevne (metrisk) 30 kg
Model- ECO 1,8
Støjniveau Niveau I: <55, niveau II: <60 dBA
Havne 3
Strømforbrug 550 W
Spænding 230 V
Vægt (metrisk) 150 kg
Bredde (engelsk) 6 fod
Bredde (engelsk) Interiør 71,65 tommer
Bredde (metrisk) 1900 mm
Bredde (metrisk) interiør 1820 mm
Vinduesmateriale Tempered Safety Glass