Få mere at vide
Thermo Scientific™ Megafuge™ 8 Small Benchtop-centrifugeserien
Artikelnummer. 15211026 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Maks. Hastighed:
4.500 o/min. (TX-150 rotor), 16.000 o/min. (MicroClick 24 x 2 rotor)
4.500 o/min. (TX-150-rotor), 17.850 o/min. (MicroClick 24 x 2 rotor)
Kølet:
Ja
Nej
Oversigt:
Megafuge 8 Small Benchtop-centrifuge
Megafuge 8R Small Benchtop-centrifuge
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Maks. Hastighed Kølet Oversigt Pakningsstørrelse
15211026 230 V 50/60 Hz 4.500 o/min. (TX-150-rotor), 17.850 o/min. (MicroClick 24 x 2 rotor) Ja Megafuge 8R Small Benchtop-centrifuge Hver
15153263 230 V 50/60 Hz 4.500 o/min. (TX-150 rotor), 16.000 o/min. (MicroClick 24 x 2 rotor) Nej Megafuge 8 Small Benchtop-centrifuge Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15211026 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75007214
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Udfør kliniske og forskningsmæssige anvendelser med denne bordcentrifuge, der har en smart, enkel grænseflade og enestående kapacitet i et kompakt design.
Udfør kliniske og forskningsmæssige anvendelser med Thermo Scientific™ Megafuge™ 8 Small Benchtop-centrifugen med en smart, enkel grænseflade og enestående kapacitet i et kompakt design, der nu —fås i både ventilerede og kølede modeller. Rotorer sælges separat.
Nøgleinnovationer:
  • Sikker Thermo Scientific™ Auto-Lock™-rotorudskiftning på så lidt som tre sekunder giver problemfri installation og fjernelse og fri adgang til kammeret for nem rengøring
  • Bio-forseglingsmuligheder, herunder certificeret† Thermo Scientific™ ClickSeal™-låg, tilbyder handskevenlig betjening med én hånd
  • Optimerer bordplads med maksimeret kapacitet:
    • Op til 8 x 50 ml koniske rør, 24 x 5/7 ml blodrør, mikroplader og mikrorør i swing-out-konfiguration
    • Fleksibilitet med fast vinkel til at spinde 50 ml koniske rør ved over 12.000 x g eller et bredt udvalg af mikrorør ved hastigheder op til 30.279 x g
Kliniske anvendelser:
  • Kører op til 24 x 5/7 ml blodrør ad gangen i en svingende spandkonfiguration
  • Auto-Lock-rotorudskiftning forenkler rengøring med fuld kammeradgang
Forskningsanvendelser:
  • 8 x 50 ml svingende spandrotorkapacitet, fire mikroplader eller 30 filtreringskolonner til forskningsbehov
  • Auto-Lock-udskiftning for anvendelsesfleksibilitet; skift fra 50 ml rør til en mikroplade til mikrorør uden besvær
Andre funktioner:
  • Sikrer et fredeligt laboratorium med lave støjniveauer, inklusive kun 52 dBA ved en effekt på 17.850 o/min./30.279 x g (med en Megafuge 8R-centrifuge)
  • One-touch-betjening med forudgemte protokoller og alfanumerisk navngivning
  • Meget synlig baggrundsbelyst display til nem læsning af parametre på tværs af laboratoriet
  • Handske- og vaskemiddelvenlig grænseflade
  • Flersprogede instruktioner på —engelsk, hollandsk, fransk, tysk, italiensk, russisk —og spansk om programmering, driftsbetingelser, advarsler og servicemeddelelser
  • Overholder de nyeste kliniske og sikkerhedsstandarder, såsom UL, CE og IVD
† Bioindeslutningscertificering af Public Health England, Porton Down, UK
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Maks. Hastighed 4.500 o/min. (TX-150-rotor), 17.850 o/min. (MicroClick 24 x 2 rotor)
Maks. RCF 3.260 x g (TX-150-rotor); 30.279 x g (MicroClick 24 x 2 rotor)
Kølet Ja
Højde (engelsk) Udvendig 12,6 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 32 cm
Længde (engelsk) Eksteriør 26,4 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 67 cm
Støjniveau <52 dB(A) (med MicroClick 24 x 2 rotor); <56 dB(A) med alle rotorer
Sikkerhedsfunktioner Auto-Lock-rotorudskiftningssystem, SMARTSpin-ubalancedetektionssystem, certificerede ClickSeal-bioindeslutningslåg
Bredde (engelsk) Udvendig 18,1 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 46 cm
Watt 750 w
Certificeringer/compliance IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-listet/CE-mærket/IVD-kompatibel/bioindeslutningscertificeret af Public Health England, Porton Down, UK
Oversigt Megafuge 8R Small Benchtop-centrifuge
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Controller type Mikroprocessor
Drive System Direkte børsteløs induktion
Nettovægt 156 lb. (71 kg)
Programlagring 3 direkte programknapper, plus 96 yderligere programmer tilgængelige via mappe, alle med et alfanumerisk programnavn
Køretid 99 timer. 59 min., kontinuerlig
Produktlinje Megafuge
Højde (engelsk) Udvendigt låg Åbent 27,5 tommer
Profil (acceleration/bremsning) 2 (standard og blød)
Frekvens 50/60 Hz
Højde (metrisk) udvendigt låg åbent 70 cm
Rotor TX-150 (ikke inkluderet)
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +40 °C