Få mere at vide
Thermo Scientific™ Megafuge™ 8 Small Benchtop-centrifugeserien
Artikelnummer. 15153263 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Maks. Hastighed:
4.500 o/min. (TX-150 rotor), 16.000 o/min. (MicroClick 24 x 2 rotor)
4.500 o/min. (TX-150-rotor), 17.850 o/min. (MicroClick 24 x 2 rotor)
Kølet:
Ja
Nej
Oversigt:
Megafuge 8 Small Benchtop-centrifuge
Megafuge 8R Small Benchtop-centrifuge
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Maks. Hastighed Kølet Oversigt Pakningsstørrelse
15153263 230 V 50/60 Hz 4.500 o/min. (TX-150 rotor), 16.000 o/min. (MicroClick 24 x 2 rotor) Nej Megafuge 8 Small Benchtop-centrifuge Hver
15211026 230 V 50/60 Hz 4.500 o/min. (TX-150-rotor), 17.850 o/min. (MicroClick 24 x 2 rotor) Ja Megafuge 8R Small Benchtop-centrifuge Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15153263 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75007211
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Udfør kliniske og forskningsmæssige anvendelser med denne bordcentrifuge, der har en smart, enkel grænseflade og enestående kapacitet i et kompakt design.
Udfør kliniske og forskningsmæssige anvendelser med Thermo Scientific™ Megafuge™ 8 Small Benchtop-centrifugen med en smart, enkel grænseflade og enestående kapacitet i et kompakt design, der nu —fås i både ventilerede og kølede modeller. Rotorer sælges separat.
Nøglefunktioner:
  • Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end tre sekunder for problemfri installation/fjernelse og fri adgang til kammeret for nem rengøring
  • Bio-forseglingsmuligheder, herunder certificeret† Thermo Scientific™ ClickSeal™-låg, tilbyder handskevenlig betjening med én hånd
  • Fremstillet med kvalitetsmaterialer, der giver bred kemisk resistens med enestående styrke for holdbarhed og pålidelighed
  • Optimerer bordplads med maksimeret kapacitet
Kliniske anvendelser:
  • Kører op til 24 x 5/7 ml blodrør ad gangen i en svingende spandkonfiguration
  • Udvidede programmeringsmuligheder inklusive adgangskodebeskyttelse
Forskningsanvendelser:
  • 8 x 50 ml svingende spandrotorkapacitet, fire mikroplader eller 30 filtreringskolonner til forskningsbehov
  • Rotorudskiftning for anvendelsesfleksibilitet; skift fra 50 ml rør til en mikroplade til mikrorør uden besvær
Andre funktioner:
  • Støjsvag drift (mindre end 61 dBA) for et sikkert, stressfrit miljø
  • One-touch-betjening med forudgemte protokoller og adgangskodebeskyttelse er tilgængelig
  • Meget synligt baggrundsbelyst display til nem læsning af parametre på tværs af laboratoriet
  • Handske- og vaskemiddelvenlig
  • Flersprogede instruktioner på engelsk, hollandsk, fransk, tysk, italiensk, russisk og spansk om programmering, driftsbetingelser, advarsler og servicemeddelelser
  • Overholder de nyeste kliniske og sikkerhedsstandarder, såsom UL, CE og IVD‡
† Bioindeslutningscertificering af Public Health Laboratory Service, Microbiology Services, Porton Down, Storbritannien
‡ IVD-kompatibel med direktiv 98/79/EF, hvis den bruges sammen med hæmatokritrotoren og dens tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Maks. Hastighed 4.500 o/min. (TX-150 rotor), 16.000 o/min. (MicroClick 24 x 2 rotor)
Maks. RCF 3.260 x g (TX-150-rotor); 24.328 x g (MicroClick 24 x 2 rotor)
Kølet Nej
Højde (engelsk) Udvendig 12,2 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 31 cm
Længde (engelsk) Eksteriør 18,9 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 48 cm
Støjniveau <58 dB(A) (med TX-150 rotor); <61 dB(A) (med MicroClick 24 x 2 rotor)
Sikkerhedsfunktioner Auto-Lock-rotorudskiftningssystem, SMARTSpin-ubalancedetektionssystem, certificerede ClickSeal-bioindeslutningslåg
Bredde (engelsk) Udvendig 14,6 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 37 cm
Watt 310 w
Certificeringer/compliance IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-listet/CE-mærket/IVD-kompatibel/bioindeslutningscertificeret af Public Health England, Porton Down, UK
Oversigt Megafuge 8 Small Benchtop-centrifuge
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Controller type Mikroprocessor
Rotor medfølger Nej
Dimensioner (HWD) 12,2 x 14,6 x 18,9 tommer (31 x 37 x 48 cm)
Drive System Direkte børsteløs induktion
Programlagring 4 protokoller via direkte adgangsnøgle, med mulighed for navngivning og adgangskodebeskyttelse
Køretid 99 timer. 59 min., kontinuerlig
Produktlinje Megafuge
Højde (engelsk) Udvendigt låg Åbent 26,8 tommer
Profil (acceleration/bremsning) 2 (standard og blød)
Frekvens 50/60 Hz
Højde (metrisk) udvendigt låg åbent 67 cm
Rotor TX-150 (ikke inkluderet)
Spænding 230 V