Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fresco™ 17-mikrocentrifuge
Artikelnummer. 13486208 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Inkluderer:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg
Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg
Oversigt:
Fresco 17 centrifuge, nedkølet
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Inkluderer Oversigt Pakningsstørrelse
13486208 230 V 50/60 Hz Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg Fresco 17 centrifuge, nedkølet Hver
10196832 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg Fresco 17 centrifuge, nedkølet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13486208 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75002423
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Ideel til daglig laboratoriebrug, spin op til 24 mikrocentrifugerør pr. kørsel med køling.
Accelerer rutinemæssige prøveforberedelsesprocesser op til 17.000 xg med vores standardmikrocentrifuge, som fås med køling. Når vores Thermo Scientific Fresco 17 er koblet sammen med vores omfattende udvalg af mikrocentrifugerotorer, tilbyder disse mikrocentrifuger produktivitet, alsidighed, sikkerhed samt bekvemmelighed i et kompakt, letanvendeligt laboratorieinstrument.
Understøt dine behov for separation af mikrovolumener med:
  • Driftskapacitet op til 17.000xg med hurtig acceleration og deceleration.
  • Kølede versioner tilbyder afkøling fra stuetemperatur til indstillet temperatur på så lidt som 9 minutter.
  • Vælg mellem 7 valgfri mikrocentrifugerotorer for at finde den ideelle pasform til din anvendelse:
  • Fremragende korrosionsbestandighed med lette konstruerede polymerrotorer.
    • Standardrotoren kører 24 mikrocentrifugerør i en enkelt række, fra 1,5 til 2,0 ml rør til mini-prep og spin-søjler.
    • Ergonomisk rotoråbning og -lukning med et enkelt klik samt gennemsigtigt design for øget sikkerhed og bekvemmelighed med Thermo Scientific ClickSeal-bioindeslutningslåg.
    • Eliminer behovet for adaptere med en unik dobbeltrækket rotor.
  • Forenkl betjeningen med intuitive kontroller, letlæselige displays og hurtig et-kliks-centrifugelåg.
  • Elegant, let og pladsbesparende design.
  • Holdbar og nem at rengøre og vedligeholde.
  • Støjsvag drift fremmer et sikkert, stressfrit miljø.
  • Overholder de seneste kliniske standarder og sikkerhedsstandarder, herunder 98/79/EC In Vitro Diagnostic Directive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 13,300 rpm
Maks. RCF 17,000 x g
Støjniveau 50 dB(A)
Certificeringer/compliance CSA, CE, IVD
Inkluderer Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg
Oversigt Fresco 17 centrifuge, nedkølet
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Kølet Ja
Køretid 1 til 99 min. (1 min. trin); HOLD
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen for flere detaljer)
Dimensioner (HWD) 12,9 x 11,6 x 17,5 tommer (33,0 x 29,5 x 44,5 cm)
Nettovægt 62.0lb. (28.0 kg)
Produktlinje Fresco
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Rotor Dobbelt række 18 x 2/0,5 mL rotor med skruelåg
Produkttype Benchtop-centrifuge
Temperaturområde (metrisk) -9 °C til +40 °C