Beskrivelse
Accelerer rutinemæssige prøveforberedelsesprocesser op til 17.000 xg med vores standardmikrocentrifuge, som fås med køling. Når vores Thermo Scientific Fresco 17 er koblet sammen med vores omfattende udvalg af mikrocentrifugerotorer, tilbyder disse mikrocentrifuger produktivitet, alsidighed, sikkerhed samt bekvemmelighed i et kompakt, letanvendeligt laboratorieinstrument.
Understøt dine behov for separation af mikrovolumener med:
- Driftskapacitet op til 17.000xg med hurtig acceleration og deceleration.
- Kølede versioner tilbyder afkøling fra stuetemperatur til indstillet temperatur på så lidt som 9 minutter.
- Vælg mellem 7 valgfri mikrocentrifugerotorer for at finde den ideelle pasform til din anvendelse:
- Fremragende korrosionsbestandighed med lette konstruerede polymerrotorer.
- Standardrotoren kører 24 mikrocentrifugerør i en enkelt række, fra 1,5 til 2,0 ml rør til mini-prep og spin-søjler.
- Ergonomisk rotoråbning og -lukning med et enkelt klik samt gennemsigtigt design for øget sikkerhed og bekvemmelighed med Thermo Scientific ClickSeal-bioindeslutningslåg.
- Eliminer behovet for adaptere med en unik dobbeltrækket rotor.
- Forenkl betjeningen med intuitive kontroller, letlæselige displays og hurtig et-kliks-centrifugelåg.
- Elegant, let og pladsbesparende design.
- Holdbar og nem at rengøre og vedligeholde.
- Støjsvag drift fremmer et sikkert, stressfrit miljø.
- Overholder de seneste kliniske standarder og sikkerhedsstandarder, herunder 98/79/EC In Vitro Diagnostic Directive.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 24 x 1.5/2 mL |
| Maks. Hastighed | 13,300 rpm |
| Maks. RCF | 17,000 x g |
| Støjniveau | 50 dB(A) |
| Certificeringer/compliance | CSA, CE, IVD |
| Inkluderer | 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg |
| Oversigt | Fresco 17 centrifuge, nedkølet |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Kølet | Ja |
| Køretid | 1 til 99 min. (1 min. trin); HOLD |
| Vis mere |