Få mere at vide
Thermo Scientific™ BB15 CO2-inkubator
Artikelnummer. p-9894000 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz
Kammermateriale:
Kobber
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Kammermateriale Pakningsstørrelse
12836726 230 V, 50/60 Hz Rustfrit stål Hver
12846716 230 V, 50/60 Hz Kobber Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 12836726 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51023121
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Thermo Scientific BB15 CO2-inkubatoren har alt, hvad du behøver for god vækst af celle- og vævskulturer.
Thermo Scientific™ BB15 CO2-inkubator har alt hvad du behøver for god vækst af celle- og vævskulturer. Kammeret er designet med henblik på en overflade, der er mindre udsat for kontamination (op til 50 % mindre overflade) end andre inkubatorer.
  • Præcis temperatur- og CO2-kontrol for optimale vækstbetingelser
  • Kraftfuldt befugtningssystem til kort genopretningstid
  • Indre af massivt kobber for permanent kontamineringskontrol (valgfrit)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5,3 kubikfod
Oversigt BB15 150 l enkelt CO2-inkubator
Kammermateriale Rustfrit stål
CO2-sensorteknologi TC-sensor
Type CO2-inkubatorer
Til brug med (applikation) Til generelle formål
Fugtighed Kilde Vandreservoir
Mål (D x B x H) Indvendig 637 x 867 x 766 mm/ 25,1 x 34,1 x 30,2 tommer
Dimensioner (L x B x H) 470 x 607 x 530 mm (18,5 x 23,9 x 20,9 tommer)
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz