Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ Vios 160i CR CO 2 inkubator, 165 L
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7221105 Shop alle Thermo Scientific produkter
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz
Kammermateriale:
Elektropoleret rustfrit stål
Kobber
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17264253
Brand: Thermo Scientific™ 51033772
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
De Heracell™ Vios 160i CR er den første af sin slags, en certificeret renrumskompatibel CO2-inkubator. Designet med både aktiv partikelkontrol og streng rengøringskompatibilitet i tankerne, sætter denne inkubator standarden for renrumsinkubation. En acceptpakke med fabriksoverholdelse er inkluderet for at understøtte de dokumentationsbehov, der almindeligvis findes i GMP indstillinger.
Introduktion af den første på markedet, certificerede renrumskompatible CO 2 inkubator, 3. parts valideret til at være egnet til brug ISO Klasse 5 og GMP klasse A/B-miljøer iht ISO 14644-1. Med partikel- og kontamineringskontrol på næste niveau, øget kompatibilitet med rengøringsprocedurer i renrummet og dokumentation til støtte for valideringsprocessen, sætter denne inkubator standarden for overgang af forskning til kommercielle omgivelser.
NYT Certificeret Renrum og GMP Kompatibilitet
  • Certificeret kompatibel til ISO Klasse 5 og GMP Grad A/B miljøer i henhold til DIN EN ISO 14644-1
  • Active Particle Control System patentanmeldt teknologi, der kontrollerer antallet af partikler, der frigives til renrummet
  • Udvendigt hus i børstet rustfrit stål med IP54-klassificering for overlegen rengøringskompatibilitet
  • Dokumentationspakke inkluderet for at understøtte rettidige og hurtige valideringsprocesser
Direkte varmekammer
  • 165 l elektropoleret kammer af rustfrit stål med kompakt fodaftryk, let stabelbart
  • Justerbare, perforerede hylder
THRIVE Aktiv luftstrøm
  • Ventilator i kammeret fordeler forsigtigt ren, befugtet luft gennem hele kammeret, hvilket sikrer homogene forhold
  • Hurtig gendannelse af alle parametre på ti minutter eller mindre for stabile dyrkningsforhold
  • Autostop-funktionen deaktiverer ventilatordrift under åbning af lågen for at minimere luftudskiftningen
ISO 5 HEPA-filtrering
  • HEPA i kammeret filtrerer kontinuerligt hele kammerets luftmængde hvert 60. sekund
  • ISO 5 renrumsluftkvalitet opnås i dyrkningskammeret inden for fem minutter
  • Kontinuerlig beskyttelse ved at minimere muligheden for, at forurenende stoffer kan sætte sig på indvendige overflader
Beskyttet fugtighedsbeholder
  • Direkte opvarmet vandreservoir giver stabilt højt niveau af relative fugtighed, hvilket forhindrer kulturudtørring
  • Kondensationsfrit indre kammer, forhindrer grobund for kontaminering
  • 5x hurtigere genopretning af luftfugtighed end traditionelle design med vandbakker
In situ sensorer og sonder
  • Dobbelte temperatursonder til overtemperaturbeskyttelse med operationel backup
  • Enkeltstråle, dobbelt bølgelængde infrarød (IR) CO 2 sensor
  • O 2 kontrol intervaller 1 til 21 % (hypoksisk) og 5 til 90 % (hyperoxisk)
Steri-Run, høj temperatur defekt cyklus
  • Cyklus, der varer natten over og forenkler rengøringen og eliminerer behovet for separat autoklavering af dele
  • 180 °C cyklus sikrer ensartet 6-log sterilisering på alle kammeroverflader
Intuitiv, interaktiv iCAN™ Berøringsskærm kontrol
  • Lys, lågemonteret skærm for nem tilgængelighed og visning
  • Valgbare sprog forenkler betjeningen: Engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, japansk og mandarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5,8 kubikfod
Certificeringer/compliance CE, CSA
Dataoutput USB, 4-20 mA
Oversigt Enkelt 165 L kuvøse inklusive IR-sensor, 4-20 mA dataudgang og fabriksoverensstemmelsesaccept Pk.
Kapacitet (metrisk) 165 L
Kammermateriale Elektropoleret rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 1 til 20 %
CO2-sensorteknologi IR sensor
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål
Ilt kontrol Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %
Relativ luftfugtighed >93 % ved 37 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +3° til 55 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde Overdækket integreret vandbeholder
Mål (D x B x H) Indvendig 22,7 x 18,5 x 23,9 tommer. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Dimensioner (L x B x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 tommer. (88 x 63,7 x 90 cm)
Vægt (engelsk) 183 lb.
Elektriske krav 230 V, 50 Hz