Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ Vios 160i CR CO 2 inkubator, 165 L
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17264253 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz
Kammermateriale:
Elektropoleret rustfrit stål
Kobber
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Kammermateriale
17264253 230 V, 50 Hz Elektropoleret rustfrit stål
17274253 230 V, 50 Hz Kobber
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17264253 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51033772
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159041.25 DKK
    150711.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 8329.85 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
De Heracell™ Vios 160i CR er den første af sin slags, en certificeret renrumskompatibel CO2-inkubator. Designet med både aktiv partikelkontrol og streng rengøringskompatibilitet i tankerne, sætter denne inkubator standarden for renrumsinkubation. En acceptpakke med fabriksoverholdelse er inkluderet for at understøtte de dokumentationsbehov, der almindeligvis findes i GMP indstillinger.
Introduktion af den første på markedet, certificerede renrumskompatible CO 2 inkubator, 3. parts valideret til at være egnet til brug ISO Klasse 5 og GMP klasse A/B-miljøer iht ISO 14644-1. Med partikel- og kontamineringskontrol på næste niveau, øget kompatibilitet med rengøringsprocedurer i renrummet og dokumentation til støtte for valideringsprocessen, sætter denne inkubator standarden for overgang af forskning til kommercielle omgivelser.
NYT Certificeret Renrum og GMP Kompatibilitet
  • Certificeret kompatibel til ISO Klasse 5 og GMP Grad A/B miljøer i henhold til DIN EN ISO 14644-1
  • Active Particle Control System patentanmeldt teknologi, der kontrollerer antallet af partikler, der frigives til renrummet
  • Udvendigt hus i børstet rustfrit stål med IP54-klassificering for overlegen rengøringskompatibilitet
  • Dokumentationspakke inkluderet for at understøtte rettidige og hurtige valideringsprocesser
Direkte varmekammer
  • 165 l elektropoleret kammer af rustfrit stål med kompakt fodaftryk, let stabelbart
  • Justerbare, perforerede hylder
THRIVE Aktiv luftstrøm
  • Ventilator i kammeret fordeler forsigtigt ren, befugtet luft gennem hele kammeret, hvilket sikrer homogene forhold
  • Hurtig gendannelse af alle parametre på ti minutter eller mindre for stabile dyrkningsforhold
  • Autostop-funktionen deaktiverer ventilatordrift under åbning af lågen for at minimere luftudskiftningen
ISO 5 HEPA-filtrering
  • HEPA i kammeret filtrerer kontinuerligt hele kammerets luftmængde hvert 60. sekund
  • ISO 5 renrumsluftkvalitet opnås i dyrkningskammeret inden for fem minutter
  • Kontinuerlig beskyttelse ved at minimere muligheden for, at forurenende stoffer kan sætte sig på indvendige overflader
Beskyttet fugtighedsbeholder
  • Direkte opvarmet vandreservoir giver stabilt højt niveau af relative fugtighed, hvilket forhindrer kulturudtørring
  • Kondensationsfrit indre kammer, forhindrer grobund for kontaminering
  • 5x hurtigere genopretning af luftfugtighed end traditionelle design med vandbakker
In situ sensorer og sonder
  • Dobbelte temperatursonder til overtemperaturbeskyttelse med operationel backup
  • Enkeltstråle, dobbelt bølgelængde infrarød (IR) CO 2 sensor
  • O 2 kontrol intervaller 1 til 21 % (hypoksisk) og 5 til 90 % (hyperoxisk)
Steri-Run, høj temperatur defekt cyklus
  • Cyklus, der varer natten over og forenkler rengøringen og eliminerer behovet for separat autoklavering af dele
  • 180 °C cyklus sikrer ensartet 6-log sterilisering på alle kammeroverflader
Intuitiv, interaktiv iCAN™ Berøringsskærm kontrol
  • Lys, lågemonteret skærm for nem tilgængelighed og visning
  • Valgbare sprog forenkler betjeningen: Engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, japansk og mandarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kapacitet (engelsk) 5,8 kubikfod
Certificeringer/compliance CE, CSA
Dataoutput USB, 4-20 mA
Oversigt Enkelt 165 L kuvøse inklusive IR-sensor, 4-20 mA dataudgang og fabriksoverensstemmelsesaccept Pk.
Kapacitet (metrisk) 165 L
Kammermateriale Elektropoleret rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 1 til 20 %
CO2-sensorteknologi IR sensor
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål
Ilt kontrol Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %
Relativ luftfugtighed >93 % ved 37 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +3° til 55 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde Overdækket integreret vandbeholder
Mål (D x B x H) Indvendig 22,7 x 18,5 x 23,9 tommer. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Dimensioner (L x B x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 tommer. (88 x 63,7 x 90 cm)
Vægt (engelsk) 183 lb.
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.