Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO 2 inkubator, 165 l
Artikelnummer. 17174961 Shop alle Thermo Scientific produkter
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz
Kammermateriale:
Elektropoleret rustfrit stål
Kobber
Rustfrit stål
CO2-sensorteknologi:
IR sensor
TC-sensor
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17174961
Brand: Thermo Scientific™ 51033559
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Thermo ScientificTM HeracellTM VIOS 160i CO2-inkubatoren er specielt designet til at levere pålidelig drift, brugervenlighed og værdi, der kræves for at understøtte en række dyrkningsbehov fra grundforskning til krævende, førende applikationer, så du er klar til, hvad end kommer næste gang.
Opnå dit næste gennembrud. Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2-inkubatoren er specielt designet til at levere pålidelig drift, brugervenlighed og værdi, der kræves for at understøtte en række dyrkningsbehov fra grundforskning til krævende, førende applikationer, så du er klar til, hvad end kommer næste gang. Bedre løsninger til optimal cellevækst. Vores CO2-inkubatorer med ikke-ætsende indvendige kamre i rustfrit stål leverer det ideelle in vitro-miljø.
Direkte varmekammer
  • 165 l elektropoleret kammer af rustfrit stål med kompakt fodaftryk, let stabelbart
  • Justerbare, perforerede hylder
  • Vendbar yderlåge for øget fleksibilitet
THRIVE Active Airflow
  • Ventilator i kammeret fordeler forsigtigt ren, befugtet luft i hele kammeret, hvilket sikrer homogene forhold
  • Hurtig gendannelse af alle parametre på ti minutter eller mindre for stabile dyrkningsforhold
  • Autostop-funktionen deaktiverer ventilatordrift under åbning af lågen for at minimere luftudskiftningen
ISO 5 HEPA-filtrering
  • HEPA i kammeret filtrerer kontinuerligt hele kammerets luftmængde hvert 60. sekund
  • Luftkvalitet iht. ISO 5 for renrum opnås i kulturkammeret inden for 5 minutter
  • Kontinuerlig beskyttelse ved at minimere muligheden for, at forurenende stoffer kan sætte sig på indvendige overflader
Beskyttet fugtighedsbeholder
  • Direkte opvarmet vandreservoir giver stabilt højt niveau af relative fugtighed, hvilket forhindrer kulturudtørring
  • Kondensationsfrit indre kammer, forhindrer grobund for kontaminering
  • 5x hurtigere genopretning af luftfugtighed end traditionelle design med vandbakker
In situ sensorer og sonder
  • Dobbelte temperatursonder til overtemperaturbeskyttelse med driftsbackup
  • Valg af termisk ledningsevne (TC) med rh-kompensation eller enkeltstråle, infrarød (IR) CO2-sensor med dobbelt bølgelængde
  • O2-kontrolområde 1 til 21 % (hypoksisk) og 5 til 90 % (hyperoksisk)
Steri-Run, højtemperatur desinfektionscyklus
  • Cyklus, der varer natten over og forenkler rengøringen og eliminerer behovet for separat autoklavering af dele
  • 180°C cyklus sikrer ensartet 6-log sterilisering på alle kammerets overflader
Intuitiv, interaktiv styring via iCAN™-berøringsskærm
  • Lys, lågemonteret skærm for nem tilgængelighed og visning
  • Valgbare sprog forenkler betjeningen: Engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, japansk og mandarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5,8 kubikfod
Certificeringer/compliance CE, CSA
Dataoutput USB og valgfri 4-20mA
Oversigt Enkelt 165L inkubator, standardmodel
Kapacitet (metrisk) 165 L
Kammermateriale Rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 1 til 20 %
CO2-sensorteknologi IR sensor
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål
O2 koncentrationsområde Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %
Ilt kontrol Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %
Relativ luftfugtighed <93 % ved 37 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +3° til 55 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde Overdækket integreret vandbeholder
Vægt (engelsk) 183 lb.
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V