Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO 2 inkubator, 165 l
Artikelnummer. 17124961 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz
Kammermateriale:
Elektropoleret rustfrit stål
Kobber
Rustfrit stål
CO2-sensorteknologi:
IR sensor
TC-sensor
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Kammermateriale CO2-sensorteknologi Pakningsstørrelse
17124961 230 V, 50/60 Hz Kobber TC-sensor -
15311035 230 V, 50/60 Hz Kobber TC-sensor Hver
17134961 230 V, 50/60 Hz Elektropoleret rustfrit stål TC-sensor -
17174961 230 V, 50/60 Hz Rustfrit stål IR sensor -
15363212 230 V, 50/60 Hz Rustfrit stål IR sensor Hver
17164961 230 V, 50/60 Hz Kobber IR sensor -
15373212 230 V, 50/60 Hz Kobber IR sensor Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17124961 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51033548
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Thermo ScientificTM HeracellTM VIOS 160i CO2-inkubatoren er specielt designet til at levere pålidelig drift, brugervenlighed og værdi, der kræves for at understøtte en række dyrkningsbehov fra grundforskning til krævende, førende applikationer, så du er klar til, hvad end kommer næste gang.
Opnå dit næste gennembrud. Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2-inkubatoren er specielt designet til at levere pålidelig drift, brugervenlighed og værdi, der kræves for at understøtte en række dyrkningsbehov fra grundforskning til krævende, førende applikationer, så du er klar til, hvad end kommer næste gang. Bedre løsninger til optimal cellevækst. Vores CO2-inkubatorer med ikke-ætsende indvendige kamre i rustfrit stål leverer det ideelle in vitro-miljø.
Direkte varmekammer
  • 165L massivt kobberkammer med kompakt fodaftryk, let stabelbart
  • Justerbare, perforerede hylder
  • Vendbar yderlåge for øget fleksibilitet
THRIVE Aktiv luftstrøm
  • Ventilatoren i kammeret fordeler blidt ren, befugtet luft i hele kammeret, hvilket sikrer homogene forhold
  • Hurtig gendannelse af alle parametre på ti minutter eller mindre for stabile dyrkningsforhold
  • Autostop-funktionen deaktiverer ventilatordrift under åbning af lågen for at minimere luftudskiftningen
ISO 5 HEPA-filtrering
  • HEPA i kammeret filtrerer kontinuerligt hele kammerets luftmængde hvert 60. sekund
  • ISO 5 renrumsluftkvalitet opnås i dyrkningskammeret inden for fem minutter
  • Kontinuerlig beskyttelse ved at minimere muligheden for, at forurenende stoffer kan sætte sig på indvendige overflader
Beskyttet fugtighedsbeholder
  • Direkte opvarmet vandreservoir giver stabilt højt niveau af relative fugtighed, hvilket forhindrer kulturudtørring
  • Kondensationsfrit indre kammer, forhindrer grobund for kontaminering
  • 5x hurtigere genopretning af luftfugtighed end traditionelle design med vandbakker
In situ sensorer og sonder
  • Dobbelte temperatursonder til overtemperaturbeskyttelse med driftsbackup
  • Valg af termisk ledningsevne (TC) med rh-kompensation eller enkeltstråle, infrarød (IR) CO2-sensor med dobbelt bølgelængde
  • O2-kontrolområde 1 til 21 % (hypoksisk) og 5 til 90 % (hyperoksisk)
Steri-Run, høj temperatur defekt cyklus
  • Cyklus, der varer natten over og forenkler rengøringen og eliminerer behovet for separat autoklavering af dele
  • 180 °C cyklus sikrer ensartet 6-log sterilisering på alle kammeroverflader
Intuitiv, interaktiv iCAN™ Berøringsskærm kontrol
  • Lys, lågemonteret skærm for nem tilgængelighed og visning
  • Valgbare sprog forenkler betjeningen: Engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, japansk og mandarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5,8 kubikfod
Certificeringer/compliance CE, CSA
Dataoutput USB og valgfri 4-20mA
Oversigt Enkelt 165L inkubator, standardmodel
Kapacitet (metrisk) 165 L
Kammermateriale Kobber
CO2-koncentrationsområde 1 til 20 %
CO2-sensorteknologi TC-sensor
Belysning LED
O2 koncentrationsområde Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %
Ilt kontrol Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %
Relativ luftfugtighed <93 % ved 37 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +3° til 55 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde Overdækket integreret vandbeholder
Mål (D x B x H) Indvendig 22,7 x 18,5 x 23,9 tommer. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Dimensioner (L x B x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 tommer. (88 x 63,7 x 90 cm)
Vægt (engelsk) 183 lb.
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V