Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS™ 160i CO 2 inkubator, 165 L
De Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2-inkubator er specielt designet til at levere den ydeevne pålidelighed, brugervenlighed og værdi, der kræves for at understøtte en række dyrkningsbehov fra grundforskning til de krævende, førende applikationer, så du er klar til, hvad der kommer næste gang.
Brand:  Thermo Scientific™ 50163008
219352.24 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Produktkode 17164951
  • 231471.60 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
5,8 kubikfod
Dobbelt stablet 165 L inkubator med stableadapter og rullebase
Elektropoleret rustfrit stål
IR sensor
Rustfrit stål (18/8)
<93 % ved 37 °C
CO2-inkubatorer
Dobbelt stak
34,6 x 25,1 x 35,4 tommer. (88 x 63,7 x 90 cm)
230 V, 50/60 Hz
USB, og valgfri 4-20 mA
165 L/Kammer
1 til 20 %
LED
Ingen
Omgivende +3° til 55 °C
Overdækket integreret vandbeholder
22,7 x 18,5 x 23,9 tommer. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
22,7 x 18,5 x 23,9 tommer. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS™ 160i CO 2 inkubator, 165 L >