Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS™ 160i CO 2 inkubator, 165 L
Artikelnummer. 17144951 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz
Kammermateriale:
Elektropoleret rustfrit stål
Kobber
CO2-sensorteknologi:
IR sensor
TC-sensor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Kammermateriale CO2-sensorteknologi
17144951 230 V, 50/60 Hz Elektropoleret rustfrit stål TC-sensor
17154951 230 V, 50/60 Hz Kobber TC-sensor
17164951 230 V, 50/60 Hz Elektropoleret rustfrit stål IR sensor
17174951 230 V, 50/60 Hz Kobber IR sensor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17144951 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50163006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213765.00 DKK
    201445.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 12319.07 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
De Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2-inkubator er specielt designet til at levere den ydeevne pålidelighed, brugervenlighed og værdi, der kræves for at understøtte en række dyrkningsbehov fra grundforskning til de krævende, førende applikationer, så du er klar til, hvad der kommer næste gang.
Opnå dit næste gennembrud. De Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS™ CO 2 inkubator er specielt designet til at levere den ydeevne pålidelighed, brugervenlighed og værdi, der kræves for at understøtte en række dyrkningsbehov fra grundforskning til de krævende, avancerede applikationer, så du er klar til hvad der kommer næste gang.Bedre løsninger til optimal cellevækst. Vores CO 2 inkubatorer med ikke-ætsende indvendige kamre i rustfrit stål eller rent kobber giver det ideelle in vitro miljø.
Direkte varmekammer
  • 165L massivt kobberkammer med kompakt fodaftryk, let stabelbart
  • Justerbare, perforerede hylder
  • Vendbar yderlåge for øget fleksibilitet
THRIVE Aktiv luftstrøm
  • Ventilatoren i kammeret fordeler blidt ren, befugtet luft i hele kammeret, hvilket sikrer homogene forhold
  • Hurtig gendannelse af alle parametre på ti minutter eller mindre for stabile dyrkningsforhold
  • Autostop-funktionen deaktiverer ventilatordrift under åbning af lågen for at minimere luftudskiftningen
ISO 5 HEPA-filtrering
  • HEPA i kammeret filtrerer kontinuerligt hele kammerets luftmængde hvert 60. sekund
  • ISO 5 renrumsluftkvalitet opnås i dyrkningskammeret inden for fem minutter
  • Kontinuerlig beskyttelse ved at minimere muligheden for, at forurenende stoffer kan sætte sig på indvendige overflader
Beskyttet fugtighedsbeholder
  • Direkte opvarmet vandreservoir giver stabilt højt niveau af relative fugtighed, hvilket forhindrer kulturudtørring
  • Kondensationsfrit indre kammer, forhindrer grobund for kontaminering
  • 5x hurtigere genopretning af luftfugtighed end traditionelle design med vandbakker
In situ sensorer og sonder
  • Dobbelte temperatursonder til overtemperaturbeskyttelse med driftsbackup
  • Valg af termisk ledningsevne (TC) med rh-kompensation eller enkeltstråle, infrarød (IR) CO2-sensor med dobbelt bølgelængde
  • O2-kontrolområde 1 til 21 % (hypoksisk) og 5 til 90 % (hyperoksisk)
Steri-Run, høj temperatur defekt cyklus
  • Cyklus, der varer natten over og forenkler rengøringen og eliminerer behovet for separat autoklavering af dele
  • 180 °C cyklus sikrer ensartet 6-log sterilisering på alle kammeroverflader
Intuitiv, interaktiv iCAN™ Berøringsskærm kontrol
  • Lys, lågemonteret skærm for nem tilgængelighed og visning
  • Valgbare sprog forenkler betjeningen: Engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, japansk og mandarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5,8 kubikfod
Oversigt Dobbelt stablet 165 L inkubator med stableadapter og rullebase
Kapacitet (metrisk) 165 L/Kammer
Kammermateriale Elektropoleret rustfrit stål
CO2-sensorteknologi TC-sensor
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål (18/8)
Ilt kontrol Ingen
Relativ luftfugtighed <93 % ved 37 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +3° til 55 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde Overdækket integreret vandbeholder
Størrelse Dobbelt stak
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz