Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ O2-kontrol (1 til 21%) Døre
Artikelnummer. 15592720 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. unitSize
15592720 Hver
1 options
Artikelnummer. 15592720 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51901133
Materiale: Glas; Til brug med:Heracell VIOS 250i CO2 inkubator
  • O2 kontrol
  • Gastæt skærm
  • 6 indvendige glasdøre
  • 1/2 bredde hylder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt O2 1-21% Kontrol glasdøre
Til brug med (udstyr) Heracell VIOS 250i CO2 inkubator
Belysning LED
Materiale Glas
Ilt kontrol 1 til 21 %
Type Tilbehør, O2 kontroldøre
Gas type O2
Inkluderer O2 kontrol med gastæt skærm, 6 indvendige glasdøre, 1/2 bredde hylder