Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ O2-kontrol (5 til 90%) Døre
Shop alle Thermo Scientific produkter
Materiale:
Glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Materiale: Glas; Til brug med:Heracell VIOS 250i CO2 inkubator
- 5-90% O2 kontrol
- Gastæt skærm
- 6 indvendige glasdøre
- 1/2 bredde hylder
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | O2 5% - 90% Kontrolglasdøre |
| Til brug med (udstyr) | Heracell VIOS 250i CO2 inkubator |
| Belysning | LED |
| Materiale | Glas |
| Ilt kontrol | 5 til 90 % |
| Type | Tilbehør, O2 kontroldøre |
| Gas type | O2 |
| Inkluderer | O2 kontrol med gastæt skærm, 6 indvendige glasdøre, 1/2 bredde hylder |