Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ Gastæt indvendig dør
Shop alle Thermo Scientific produkter
Materiale:
Glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
6 gastætte døre erstatter en enkelt indvendig dørkonfiguration
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Gsa tætte indvendige glasdøre |
| Til brug med (udstyr) | Heracell VIOS 250i CO2 inkubator |
| Belysning | LED |
| Materiale | Glas |
| Type | Indvendig dør |
| Inkluderer | 6 døre |