Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS CO2-inkubator, 255 l
Artikelnummer. 17154971 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kammermateriale:
Elektropoleret rustfrit stål
Kobber
Spænding:
230 V
CO2-sensorteknologi:
IR sensor
TC-sensor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kammermateriale Spænding CO2-sensorteknologi
17154971 Elektropoleret rustfrit stål 230 V TC-sensor
17144971 Kobber 230 V TC-sensor
17194971 Elektropoleret rustfrit stål 230 V IR sensor
17184971 Kobber 230 V IR sensor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17154971 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51033589
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
CO2-sensor: TC-sensor; O2-område (iltkoncentration): Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %; Temperaturområde: Omgivende +3 °C til 55 °C
Opnå dit næste gennembrud. Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS CO2-inkubator er specielt designet til at levere den præstation, brugervenlighed og værdi, der kræves for at understøtte en række dyrkningsbehov fra grundforskning til krævende, førende applikationer, så du er klar til, hvad end kommer næste gang.
Bedre løsninger til optimal cellevækst. Vores CO2-inkubatorer med indvendige kamre i ikke-ætsende rustfrit stål giver det ideelle in vitro miljø. Stor kapacitet på 255 l giver plads til applikationer med høj gennemstrømning og har plads til kulturenheder til større prøvekapacitet.
Direkte varmekammer
  • 255 l (9,0 kubikfod) elektropoleret rustfrit stål kammer med kompakt fodaftryk, let stables
  • Standard venstresidigt lågehængsel, kan vendes af kvalificeret servicepersonale
THRIVE aktiv luftstrøm
  • Ventilatoren i kammeret fordeler blidt ren, befugtet luft i hele kammeret, hvilket sikrer homogene forhold
  • Hurtig genoprettelse af alle parametre på 10 minutter eller mindre for stabile dyrkningsforhold
  • Autostop-funktionen deaktiverer ventilatordrift under åbning af lågen for at minimere luftudskiftningen
ISO Klasse 5 HEPA-filtrering
  • HEPA i kammeret filtrerer kontinuerligt hele kammerets luftmængde hvert 60. sekund
  • ISO Klasse 5 renrumsluftkvalitet opnås i dyrkningskammeret inden for 5 minutter
  • Kontinuerlig beskyttelse minimerer luftbårne kontaminanter, der sætter sig på indvendige overflader
Overdækket Integreret fugtbeholder
  • Direkte opvarmet vandreservoir giver stabilt højt niveau af relative fugtighed, hvilket forhindrer kulturudtørring
  • Dæksel begrænser partikler og spildte medier i at sætte sig i reservoiret, hvilket holder vandet rent
  • Adskillelse af vand giver et kondensfrit inkubationskammer, der begrænser områder, hvor forurenende stoffer kan formere sig
  • 5x hurtigere genopretning af luftfugtighed end traditionelle design med vandbakker
  • Nem vandhåndtering: fugtighedsbeholderen kan fyldes eller drænes uden at fjerne hylder eller kulturer
  • Vandstandssensoren indikerer, hvornår der er behov for genopfyldning
Steri-Run on-demand højtemperatur steriliseringscyklus
  • Uafhængigt valideret cyklus, der varer natten over, sikrer fuldstændig eliminering af alle biologiske kontaminanter
  • 180 °C cyklus designet til ensartet 12-log sterilisering på alle kammeroverflader
  • Forenkler rengøringen og eliminerer behovet for separat autoklavering og genmontering af komponenter
Intuitiv, interaktiv iCAN touchscreen kontrol
  • Lys LED-skærm til at overvåge alle inkubatorinteraktioner
  • Gør ændringer i kulturmiljøet synlige med tendensgrafer for ydevne samt fejl- og brugslogfiler
  • Praktiske brugermeddelelser og påmindelser på skærmen letter navigationen
  • Valgbare sprog forenkler betjeningen: Engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, japansk og mandarin
Trådløs overvågningsløsning
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™ , vores nemme at installere løsning, fungerer med Thermo Fisher Cloud til at overvåge forholdene inde i dine CO 2 inkubatorer.
  • DeviceLink HUB overvåger kammertemperatur, gasniveauer, alarmer og advarsler fra inkubatorens dataudgangsforbindelse, RS-232 eller USB
  • Alarmer og notifikationer sendes også til brugeren via e-mail og push-notifikation på mobiltelefon
  • DeviceLink HUB er valgfrit tilbehør til modeller med iCAN touchscreen interface
  • DeviceLink HUB er tilgængelig i følgende regioner
    • USA og Canada
    • 28 medlemmer af Den Europæiske Union
    • Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz
In situsensorer og prober designet til præcis kontrol
  • Dobbelte temperatursonder til overtemperaturbeskyttelse med driftsbackup
  • Termisk ledningsevne (TC) CO2-sensor med rH-kompensation designet til hurtig genopretning og stabil drift
Bestillingsoplysninger
  • For at konfigurere 230V-modeller til tri-gas med O2-styring bestilles 51901133 for 1-21 % og 51901134 for 5-90 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 9,0 cu. ft.
Certificeringer/compliance CE, CSA
Dataoutput USB og valgfri 4-20mA
Oversigt Enkelt 255L inkubator, standardmodel
Kapacitet (metrisk) 255 L
Kammermateriale Elektropoleret rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 1 til 20 %
CO2-sensorteknologi TC-sensor
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål
O2 koncentrationsområde Valgfrit 1 til 21% eller 5 til 90%
Ilt kontrol Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %
Relativ luftfugtighed <93 % ved 37 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +3° til 55 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde Overdækket integreret vandbeholder
Mål (D x B x H) Indvendig 24,8 x 23,9 x 26,4 tommer. (62,9 x 60,7 x 67 cm)
Dimensioner (L x B x H) 36,8 x 30,5 x 38,1 tommer (93,4 x 77,4 x 96,8 cm)
Vægt (engelsk) 215 lb.
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V